Key Documents
R8005
SAFC
Milieu RPMI-1640
Hybri-Max, Modified, with L-glutamine, 4500 mg/L glucose and 15mM HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for hybridoma
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
RPMI 1640 Culture Medium
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
Impuretés
endotoxin
Composants
phenol red: 0.0053 g/L
L-glutamine: 0.3 g/L
HEPES: 3.5745 g/L
NaHCO3: no
glucose: 4.5 g/L (Dextro)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Le milieu RPMI 1640 a été mis au point par Moore et ses collaborateurs, au Roswell Park Memorial Institute (RPMI), en 1966. Version modifiée du milieu 5A de McCoy, il a été formulé pour permettre la culture de cellules lymphoblastoïdes en suspension, mais on sait depuis qu'il convient aussi à une grande diversité de cellules adhérentes. Initialement conçu pour être utilisé avec un supplément à base de sérum, le milieu RPMI 1640 s'est révélé adapté à la culture sans sérum de différentes lignées cellulaires. Il est aussi couramment employé dans les protocoles de fusion ainsi que pour la croissance de cellules hybrides. Ce milieu convient à la culture de leucocytes normaux et néoplasiques humains.
Quantité
Formulated to contain 16.4 grams of powder per liter of medium.
Reconstitution
Supplement with 2.0 g/L sodium bicarbonate.
Informations légales
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Tamara Veiga-Parga et al.
PLoS pathogens, 7(12), e1002427-e1002427 (2011-12-17)
Ocular herpes simplex virus infection can cause a blinding CD4⁺ T cell orchestrated immuno-inflammatory lesion in the cornea called Stromal Keratitis (SK). A key to controlling the severity of SK lesions is to suppress the activity of T cells that
Ryoichi Arita et al.
Diabetes, 58(1), 215-226 (2008-10-09)
Leukocyte adhesion in retinal microvasuculature substantially contributes to diabetic retinopathy. Involvement of the Rho/Rho kinase (ROCK) pathway in diabetic microvasculopathy and therapeutic potential of fasudil, a selective ROCK inhibitor, are investigated. Localization of RhoA/ROCK and Rho activity were examined in
Michael D Lewis et al.
The American journal of tropical medicine and hygiene, 81(6), 1041-1049 (2009-12-10)
Trypanosoma cruzi, the agent of Chagas disease, can be subdivided into six discrete typing units (DTUs), TcI, TcIIa, TcIIb, TcIIc, TcIId or TcIIe, each having distinct epidemiologically important features. Dozens of genetic markers are available to determine the DTU to
Fhernanda R Smiderle et al.
BMC complementary and alternative medicine, 11, 58-58 (2011-07-27)
Mushroom polysaccharides have traditionally been used for the prevention and treatment of a multitude of disorders like infectious illnesses, cancers and various autoimmune diseases. Crude mushroom extracts have been tested without detailed chemical analyses of its polysaccharide content. For the
Sven D Willger et al.
PLoS pathogens, 4(11), e1000200-e1000200 (2008-11-08)
At the site of microbial infections, the significant influx of immune effector cells and the necrosis of tissue by the invading pathogen generate hypoxic microenvironments in which both the pathogen and host cells must survive. Currently, whether hypoxia adaptation is
Protocoles
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.