Das Reinstwassersystem Milli-Q® IQ 7000
Eine Reinstwasserlösung speziell für Ihre Vorstellung
Es ist intelligent. Es ist intuitiv. Es ist darauf ausgelegt, Ihre Arbeit so angenehm und komfortabel wie möglich zu machen — und die Laborproduktivität zu maximieren. Durch sein bahnbrechendes ergonomisches Design und die leistungsstarken Aufbereitungsmedien wird eine konstante Erzeugung von Reinstwasser in höchster Qualität sichergestellt. Sehen Sie selbst, wie das Milli-Q® IQ 7000 Wasseraufbereitungssystem Ihre Arbeitsweise im Labor verändert.
Video: Milli-Q® IQ 7000
Erfahren Sie, wie das Milli Q® IQ 7000 Reinstwassersystem Ihre tägliche Arbeit im Labor mit seinem ergonomischen Design, den präzisen Entnahmeoptionen, dem hochauflösenden digitalen Touchscreen, dem integrierten Datenmanagementsystem, dem digitalen Service, der mühelosen Wartung und vielem mehr verändern kann.
Einfache & intuitive Wasserentnahme
Die Entnahme von Reinstwasser aus dem Q-POD® ist mit der neuen „Drehknopf“-Entnahme viel einfacher, präziser und müheloser geworden. Sie können auf eine Vielzahl von Entnahmefunktionen zugreifen, die für die tägliche Arbeit im Labor nützlich sind.
Großer, interaktiver Touchscreen
Der interaktive Touchscreen der Q-POD® Entnahmeeinheit gibt Ihnen die Möglichkeit, wie beim Smartphone mit wenigen Klicks in alle Bereiche zu gelangen.
Optimale Platznutzung im Labor
Schützen Sie Ihren Arbeitsbereich vor Unordnung! Das System ist für eine saubere Installation und saubere Labortische konzipiert, frei von losen Schläuchen und Kabeln. Zur Bedienung benötigen Sie nur die Q-POD® Entnahmeeinheit - die übrigen Bestandteile des kompakten Systems lassen sich problemlos in die Laborumgebung integrieren. Für Labore, die mehr als eine Reinstwasser-Entnahmeeinheit benötigen, können bis zu vier Q-POD® Entnahmeeinheiten angeschlossen werden.
Reinstwasser höchster Qualität— konstant — bis in den Spurenbereich
Das Milli-Q®-IQ-7000-System stellt durch die Kombination von Jetpore®- und IQnano®-Harz bis in den Spurenbereich überlegenes Reinstwasser bereit. Sie können sich bei kritischen Experimenten voll und ganz auf die Wasserqualität Ihres Systems verlassen. Die A10® TOC On-Board-Überwachung verhindert Unsicherheiten oder Fehlinterpretationen der Ergebnisse — zeit- und kostenintensive Analysen müssen nicht wiederholt werden.
Umweltverträglicheres Alternativprodukt
Das Milli-Q® IQ 7000 System wurde in sieben Bereichen bewertet, die einen entscheidenden Einfluss auf die globale Erwärmung haben: Energie & Emissionen, Wasser, Verpackung, Lieferanten & Herstellung, Kreislaufwirtschaft sowie Benutzerfreundlichkeit & Innovation. Mit dem uns offiziell verliehenen Label „Greener Alternative Product“ bestätigen wir, dass der Kunststoff- und Strombedarf für das Milli-Q® IQ 7000 System gesenkt wurde und dass es völlig quecksilberfrei ist. Schauen Sie sich die Design for Sustainability (DfS) Scorecard für das Milli-Q® IQ 7000 System an.
Fortschrittliche Rückverfolgbarkeit
Die fortschrittliche Datenverfolgung ist ein integraler Bestandteil des Milli-Q® IQ 7000-Systems. Durch Dispensing Events (Entnahmeereignisse) wird eine Historie aller Abgabeberichte sichergestellt, Daily Quality Measures (tägliche Qualitätsmessungen) ermöglichen die Rückverfolgung der Wasserqualität über einen längeren Zeitraum. Die vollständige Historie (Complete History) ist ein globales Archiv aller Systemdaten und ist verfügbar, wenn eine eingehendere Analyse erforderlich ist. Die Rückverfolgbarkeit wird auch durch die e-Sure-Etiketten auf den POD-Packs und IPAK-Kartuschen des Systems sichergestellt.
Qualität & Compliance
Ein validiertes und qualifiziertes Design, kombiniert mit unserem strengen Qualitätssicherungssystem für die Herstellung, ist Ihre beste Garantie. Wir bieten ein vollständiges Serviceangebot, einschließlich Validierungsunterstützung durch zertifizierte Außendienstservicetechniker, die kalibrierte Geräte und ein Milli-Q® spezifisches Qualifizierungshandbuch einsetzen. Die Systeme der Milli-Q® IQ 7000-Serie sind für die Herstellung von Reinstwasser bestimmt, das die Anforderungen der ASTM, ISO 3696, CLSI, des Europäischen Arzneibuchs und der US-Pharmakopöe erfüllt oder übertrifft.
Durch den digitalen Service wird die Systempflege vereinfacht und die Produktivität sichergestellt
MyMilli-Q™ Remote Care ist eine einzigartige online Fernüberwachungs- und Fernserviceplattform und bietet:
- Fernzugriff auf Ihr System und Ihre Systemdaten
- Automatische Benachrichtigungen per E-Mail oder SMS im Falle einer Alarm- oder Warnmeldung
- Schnellere Serviceunterstützung durch die Möglichkeit der Ferndiagnose und Fernreparatur
- Ein vereinfachtes Datenmanagement und eine erweiterte Datenrückverfolgbarkeit, durch die eine Auditierung und Akkreditierung unterstützt wird
Sehen Sie sich das Video Convenience of Connectivity an und erfahren Sie, wie ein vernetztes Wasseraufbereitungssystem eine durchgängige Produktivität in Ihrem Labor unterstützen kann.
Abbildung 1.Das Milli-Q® IQ 7000 für die Wasseraufbereitung
Wasserspezifikationen / Internationale Konformität
Anforderungen an das Speisewasser |
---|
Typ-1-Reinstwasser-Spezifikationen1 (aus der Q-POD® Entnahmeeinheit)
Typ-1-Reinstwasser-Spezifikationen1 (aus der Q-POD® Entnahmeeinheit) |
---|
1 Diese Werte sind typisch und können je nach Art und Kontamination des Speisewassers variieren.
2 Der Widerstand kann auch nicht-temperaturkompensiert gemäß USP-Anforderungen angezeigt werden.
3 Unter angemessenen Betriebsbedingungen; andernfalls typischerweise ≤ 5 ppb.
4 Mit Millipak® und Millipak® Gold
5 Mit Biopak®
6 Mit installiertem Millipak® Gold und Verwendung in der Laminar-Flow-Werkbank
Internationale regulatorische Anforderungen
CE- und cUL-Konformitätserklärung:
Das Milli-Q® IQ 7000 System wurde von einem unabhängigen und akkreditierten Unternehmen auf Übereinstimmung mit den CE-Richtlinien bezüglich Betriebssicherheit und elektromagnetischer Kompatibilität getestet. Der Bericht kann auf Anfrage eingesehen werden. Darüber hinaus wird das Milli-Q® IQ 7000-System unter Verwendung von Komponenten und Verfahren gebaut, die von den UL empfohlen werden, und ist mit der cUL-Kennzeichnung versehen. Die Registrierung kann auf der UL-Website www.ul.com geprüft werden.