Wichtige Dokumente
S7076
SB 202190 -monohydrochlorid Hydrat
≥98% (HPLC), solid, p38 MAP kinase inhibitor
Synonym(e):
4-(4-Fluorphenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)-5-(4-pyridyl)-1H-imidazol -monohydrochlorid Hydrat, 4-[4-(4-Fluorphenyl)-5-(4-pyridinyl)-1H-imidazol-2-yl]phenol -monohydrochlorid Hydrat
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
SB 202190 -monohydrochlorid Hydrat, ≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: ≥12 mg/mL
Ersteller
GlaxoSmithKline
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.Cl.Oc1ccc(cc1)-c2nc(-c3ccc(F)cc3)c([nH]2)-c4ccncc4
InChI
1S/C20H14FN3O.ClH.H2O/c21-16-5-1-13(2-6-16)18-19(14-9-11-22-12-10-14)24-20(23-18)15-3-7-17(25)8-4-15;;/h1-12,25H,(H,23,24);1H;1H2
InChIKey
CZZOICWZVYZUNP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
The mitogen-activated protein kinase (MAPK) family consists of stress-activated (SAPK) and MAPKs. Learn about their network of signal transduction cascades that mediate cellular responses to a diverse range of stimuli.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.