559393-M
SB 202190, Hydrochlorid
A water-soluble form of the potent p38 MAP kinase inhibitor SB 202190.
Synonym(e):
SB 202190, Hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Wirksamkeit
16 nM Ki
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
amber
Löslichkeit
water: 0.5 mg/mL (slightly soluble)
DMSO: soluble
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Fc1ccc(cc1)c2[nH]c(nc2c4ccncc4)c3ccc(cc3)O.Cl
InChI
1S/C20H14FN3O.ClH/c21-16-5-1-13(2-6-16)18-19(14-9-11-22-12-10-14)24-20(23-18)15-3-7-17(25)8-4-15;/h1-12,25H,(H,23,24);1H
InChIKey
XOQSUTIMRLPFPB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable