Wichtige Dokumente
671274
(R,R)-(−)-N,N′-Dimethyl-1,2-cyclohexandiamin
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
(R,R)-(−)-N,N′-Dimethyl-1,2-diaminocyclohexan, trans-1,2-Bis-(methylamino)-cyclohexan
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.0% (GC)
Optische Aktivität
[α]/D -145±5°, c = 4.47 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
39-44 °C
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN[C@@H]1CCCC[C@H]1NC
InChI
1S/C8H18N2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h7-10H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-/m1/s1
InChIKey
JRHPOFJADXHYBR-HTQZYQBOSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- As a ligand in the preparation of 4H-benzo[f]imidazo[1,4]diazepin-6-one through multi-component Ullmann coupling reaction.[2]
- In one of the key synthetic steps for the preparation of tricyclic γ-secretase modulators.[3]
- To prepare chiral fluorous diamino-diol proligand, which is used in the synthesis of zirconium metal complexes applicable as catalysts in 1-hexene polymerization.[4]
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
165.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
74 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)