Merck
688746
Sigma-Aldrich
(S,S)-2,2′-Bipyrrolidin-D-tartrat Trihydrat
99%
Synonym(e):
(2S,2′S)-2,2′-Bipyrrolidin-(2S,3S)-2,3-dihydroxybutandioat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H16N2 · C4H6O6 · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.36
Beilstein:
5387052
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
99%
Form
crystals
Optische Reinheit
ee: ≥99.5% (GC)
mp (Schmelzpunkt)
117-118 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
O.O.O.O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O.C1CNC(C1)C2CCCN2
InChI
1S/C8H16N2.C4H6O6.3H2O/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;/h7-10H,1-6H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);3*1H2/t7-,8-;1-,2-;;;/m00.../s1
InChIKey
XWLGYXKNZXAYBR-KVNOGXSSSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)