Merck
Vimentin je intermediární filamentární cytosketální protein, který se nachází v buňkách mezenchymálního původu. Vimentin obvykle existuje jako dimer se stočenou spirálou, který interaguje s dalším dimerem a vytváří tetramerní komplex, jenž tvoří cytoskeletální bílkovinné listy. Vimentinová intermediární filamenta jsou považována za důležité cytosolické struktury zodpovědné za umístění organel. Bylo zjištěno, že interaguje s Golgiho, ER, mitochondriemi a jádrem.  
Vimentin