Řešení problémů s přípravou RNA
Před použitím připravené RNA v následné aplikaci je vhodné zkontrolovat kvalitu, čistotu a výtěžnost RNA. Řešení problémů v navazujících aplikacích může vyžadovat návrat k připravenému vzorku RNA. Nejprve zkontrolujte kvalitu a čistotu RNA pomocí RIN, poměru 28s:18s a poměru A260/A280 jak je uvedeno výše. Pokud je kvalita RNA špatná, je to pravděpodobně příčinou špatných výsledků v následných aplikacích. V tomto případě došlo buď k degradaci RNA před zpracováním vzorku, nebo k degradaci RNA během přípravy. Příprava RNA by se měla opakovat s čerstvými vzorky a s větší opatrností, aby se zabránilo kontaminaci RNázou během postupu. Pokud je kvalita RNA dobrá, zkontrolujte výtěžnost RNA. Pokud je kvalita RNA dobrá, ale výtěžek je nižší, než se očekávalo, může to být způsobeno neúplnou lýzou buněk, špatnou vazbou nebo špatnou elucí, pokud se používá purifikace křemíkem. Příprava RNA by se měla opakovat s větší pečlivostí, aby se zajistilo úplné rozrušení vzorku a úplná lýza buněk. Pokud je výtěžnost RNA nižší, než se očekávalo, může být nutné RNA koncentrovat nebo připravit více RNA (např. zvýšit vstupní množství vzorku). Pokud je kvalita, čistota a výtěžnost RNA dobrá, může být problém v následné aplikaci (tabulka 1).