Merck
DomůSada nástrojů pro organické reakceKnoevenagelova kondenzační reakce
Knoevenagelova kondenzační reakce
Reakce
Knoevenagelova kondenzační reakce je klasická organická syntéza, kterou popsal Emil Knoevenagel v 90. letech 19. století. Knoevenagelova reakce je modifikovaná Aldolova kondenzace s nukleofilní adicí mezi aldehydem nebo ketonem a aktivní vodíkovou sloučeninou za přítomnosti bazického katalyzátoru, jejímž výsledkem je vznik C-C vazby. Sloučenina aktivního vodíku obsahuje vazbu C-H, která může být deprotonována bazickým katalyzátorem. Po reakci obvykle následuje spontánní dehydratace, jejímž výsledkem je nenasycený produkt.1
Knoevenagelova kondenzační reakce
Obrázek 1.Knoevenagelova kondenzační reakce
Z, Z' (skupiny odebírající elektrony) = CO2R, COR, CHO, CN, NO2 atd.
Knoevenagelovo použití primárních a sekundárních aminů a jejich solí jako katalyzátorů poskytlo raný základ pro studium aminokatalyzátorů.2 Pokračuje výzkum syntetických metod využívajících Knoevenagelovu kondenzaci, přičemž jsou uváděny nové katalyzátory a aktivace reakcí:
Reakce ozářené mikrovlnami a ultrazvukem3-6
Podmínky bez rozpouštědel7,8
Syntéza v pevné fázi9
. Fotochemická kondenzace s ovocnými extrakty jako katalyzátory10,11
Preventivní opatření
Informace o nebezpečnosti a bezpečném zacházení naleznete v bezpečnostním listu.
Materiály
Loading
Odkazy
1.
March J. 1968. in Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms, and Structure, McGraw-Hill. 693697-698.
2.
List B. 2010. Emil Knoevenagel and the Roots of Aminocatalysis. Angew. Chem. Int. Ed.. 49(10):1730-1734. https://doi.org/10.1002/anie.200906900
3.
Vass A, Földesi A, Lóránd T. 2006. Reactions of 3-isochromanone with aromatic aldehydes?microwave assisted condensations performed on solid basic inorganic supports. Journal of Biochemical and Biophysical Methods. 69(1-2):179-187. https://doi.org/10.1016/j.jbbm.2006.03.011
4.
Senguttuvan S, Hemalatha T, Nagarajan S. 2013. Microwave-Assisted Synthesis and Antimicrobial Activities of Some Indenones. Advanced Chemistry Letters. 1(2):187-191. https://doi.org/10.1166/acl.2013.1029
5.
Palmisano G, Tibiletti F, Penoni A, Colombo F, Tollari S, Garella D, Tagliapietra S, Cravotto G. 2011. Ultrasound-enhanced one-pot synthesis of 3-(Het)arylmethyl-4-hydroxycoumarins in water. Ultrasonics Sonochemistry. 18(2):652-660. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2010.08.009
6.
Lidström P, Tierney J, Wathey B, Westman J. 2001. Microwave assisted organic synthesis?a review. Tetrahedron. 57(45):9225-9283. https://doi.org/10.1016/s0040-4020(01)00906-1
7.
Ware M. 2007. DBU: An Efficient Catalyst for Knoevenagel Condensation under Solvent-free Condition.. Bull. Catal. Soc. India. 6104.
8.
Pasha MA, Manjula K. 2011. Lithium hydroxide: A simple and an efficient catalyst for Knoevenagel condensation under solvent-free Grindstone method. Journal of Saudi Chemical Society. 15(3):283-286. https://doi.org/10.1016/j.jscs.2010.10.010
9.
Guo G, Arvanitis EA, Pottorf RS, Player MR. 2003. Solid-Phase Synthesis of a Tyrphostin Ether Library. J. Comb. Chem.. 5(4):408-413. https://doi.org/10.1021/cc030003i
10.
Pal R. Visible light induced Knoevenagel condensation: A clean and efficient protocol using aqueous fruit extract of tamarindus indica as catalyst. 2(1): https://doi.org/10.14419/ijac.v2i1.1703
11.
Pal R, Sarkar T. 2014. Visible Light Induced Knoevenagel Condensation Catalyzed by Starfruit Juice of <i>Averrhoa carambola</i>. IJOC. 04(02):106-115. https://doi.org/10.4236/ijoc.2014.42012