Merck
Dielsova-Alderova reakce
Co je to Dielsova Alderova reakce?
 Dielsova-Alderova reakce je reakce mezi konjugovaným dienem a alkenem (dienofilem) za vzniku nenasycených šestičlenných kruhů. Protože reakce zahrnuje vznik cyklického produktu prostřednictvím cyklického přechodného stavu, označuje se také jako "cykloadice". Dielsova-Alderova reakce je elektrocyklická reakce, která zahrnuje [4+2]-cykloadici 4 π-elektronů konjugovaného dienu a 2 π-elektronů dienofilu (alken nebo alkyn). Reakce zahrnuje tvorbu nových σ-vazby, které jsou energeticky stabilnější než π-vazby. Tato reakce má velký syntetický význam a byla objevena dvěma německými chemiky Otto Dielsem a Kurtem Alderem v roce 1928. V roce 1950 jim byla udělena Nobelova cena.1
Schéma chemické reakce znázorňující reakci 1,3-butadienu (konjugovaný dien) s ethylenem (diofil) za vzniku cyklohexenu. Schéma obsahuje strukturní znázornění reaktantů a produktu.
Variantou této reakce je hetero-Diels-Alderova reakce která je užitečná pro syntézu šestičlenných heterocyklických kruhů. Při této reakci obsahuje buď dien, nebo dienofil heteroatom, obvykle dusík nebo kyslík.1
Bezpečnostní opatření
Informace týkající se nebezpečnosti a bezpečného zacházení naleznete v bezpečnostním listu.
Použití Dielsovy Alderovy reakce
Dielsova-Alderova reakce je užitečná pro syntézu:
  • Byly popsány nové Dielsovy-Alderovy reakce arynů s funkcionalizovanými acyklickými dieny pro syntézu užitečných cissubstituovaných dihydronaftalenových stavebních bloků.2
Schéma chemické reakce znázorňující syntézu cis-substituovaných dihydronaftalenových stavebních bloků z arynu a funkcionalizovaného acyklického dienu mechanismem [4+2] cykloadice. Produktem je komplexní polycyklická aromatická sloučenina se specifikovanými substituenty.
  • Přirozené a nepřirozené polykarbocykly a polyheterocykly.3
  • Substituované (tetrahydro)chinoliny a různé N-polyheterocykly, včetně některých alkaloidů, které obsahují pyrrochinolinové nebo cyklopentachinolinové kruhové systémy.4
  • Pyrano[3,2-c]chinoliny a indeno[2,1-c]chinolony.5
  • Symetricky substituované deriváty 1,8-diaza-9,10-antrachinonu.6
  • Oxazaborolidin odvozený od N-tosylu (αS.R)-β-methyltryptofanu byl použit jako katalyzátor pro enantioselektivní Dielsovu-Alderovu reakci 2-bromoakroleinu a furanu. Tato reakce vede k syntéze chirálních derivátů 7-oxabicyklo[2.2.1]heptenu.7
Schéma chemické reakce znázorňující syntézu chirálních derivátů 7-oxabicyklo[2.2.1]heptanu z 2-bromoakroleinu a furanu za použití katalyzátoru. Proces zahrnuje více kroků a zdůrazňuje úlohu katalýzy při tvorbě složitých organických molekul.
  • Funkcionalizované 4-(R)-1,2-bis(trimethylsilyl)benzeny.8
  • Funkcionalizované oxabicyklické alkeny.9
Nejnovější výzkum a trendy
  • Byly studovány intra- a intermolekulární imino Diels-Alderovy reakce (Povarovovy reakce) N-aryl iminů a různých elektronově bohatých alkenů.4
  • Ultrazvukové ozařování podpořilo Dielsovu-Alderovu reakci substituovaných furanů s reaktivními dienofily, jako je dimethyl acetylendikarboxylát (DMAD) a dimethyl maleát, a poskytlo funkcionalizované oxabicyklické alkeny v dobrých výtěžcích.9
Schéma chemické reakce znázorňující přeměnu 2-vinylových furanů na funkcionalizované oxabicyklické alkeny pomocí ultrazvukového ozařování v přítomnosti DMAD. Výchozí materiál, 2-vinylový furan, má variabilní skupinu "R" připojenou k pětičlennému furanovému kruhu s vinylovou skupinou v druhé poloze. Produktem je oxabicykl se dvěma esterovými skupinami ("COOMe") a stejnou variabilní skupinou "R".
  • Dielsova-Alderova reakce grafitu a tetracyanoethylenu byla použita pro mechanickou exfoliaci grafitu na grafenové adukty.10
  • Síťované hydrogely byly připraveny pomocí Dielsovy-Alderovy "click" reakce bez použití katalyzátoru.11
  • Asymetrická Dielsova-Alderova reakce mezi N-akryloyloxazolidinonem a cyklopentadienem byla katalyzována heterogenními systémy na bázi mědi(II)-bis(oxazolinu) imobilizované polymerní iontové kapalné fáze (PIILP).12
  • Chirální komplexy oxazaborolidinu a bromidu hlinitého jsou potenciálními katalyzátory pro enantioselektivní Dielsovy-Alderovy reakce.13
  • Halocykloalkenony byly zkoumány jako silné dienofily v inter- a intramolekulárních Diels-Alderových cykloadicích.14
  • Byla analyzována chemická termodynamika Diels-Alderových adičních reakcí řady acenů (anthracenu, 9,10-dimenthylanthracenu, tetracenu a pentacenu) na C60 fulleren.15
Faktory zvyšující účinnost a selektivitu Dielsovy-Alderovy reakce:
  • Výběr dienů a dienofilů: Konjugované dieny-dieny by měly být v s-cis konformaci, aby se usnadnilo překrývání s dienofily. Dienofily s nedostatkem elektronů-Dienofily, které jsou chudé na elektrony (např. obsahují karbonylové skupiny nebo nitroskupiny), mají tendenci snadněji reagovat s diény bohatými na elektrony.
  • Regioselektivita: Klíčová je schopnost předvídat a kontrolovat regioselektivitu reakce. Substituenty na dienu a dienofilu mohou ovlivnit výsledek.
  • Steroselektivita: Tvorbu specifických stereoizomerů lze optimalizovat volbou vhodných substituentů nebo použitím chirálních katalyzátorů k usměrnění reakce.
  • Reakční podmínky:
  • Teplota: Zvýšená teplota může zvýšit reakční rychlost, zatímco nižší teplota může zvýhodnit selektivitu.
  • Rozpouštědlo:
  • Kinetika: Volba rozpouštědla může ovlivnit reakční mechanismus a distribuci produktů.
  • Kinetika: Rozpouštědlo může ovlivnit reakční mechanismus a distribuci produktů: Dobrá Dielsova-Alderova reakce by měla probíhat přiměřenou rychlostí, což umožňuje praktické použití v syntetických procesech.
  • Kompatibilita funkčních skupin: Přítomnost jiných funkčních skupin by neměla reakci narušovat a produkty by měly být snadno oddělitelné a čistitelné.
  • Výtěžek a čistota: Vysoké výtěžky a čistota požadovaného produktu jsou nezbytné pro to, aby reakce byla považována za úspěšnou.
Odkazy
1.
Fringuelli F, Taticchi A. 2001. The Diels?Alder Reaction. https://doi.org/10.1002/0470845813
2.
Dockendorff C, Sahli S, Olsen M, Milhau L, Lautens M. 2005. Synthesis of Dihydronaphthalenes via Aryne Diels?Alder Reactions:  Scope and Diastereoselectivity. J. Am. Chem. Soc.. 127(43):15028-15029. https://doi.org/10.1021/ja055498p
3.
Smith MB. 2011. Organic Synthesis.
4.
Kouznetsov VV. 2009. Recent synthetic developments in a powerful imino Diels?Alder reaction (Povarov reaction): application to the synthesis of N-polyheterocycles and related alkaloids. Tetrahedron. 65(14):2721-2750. https://doi.org/10.1016/j.tet.2008.12.059
5.
Babu G, Perumal PT. 1998. Convenient synthesis of pyrano[3,2-c]quinolines and indeno[2,1-c] quinolines by imino Diels-Alder reactions. Tetrahedron Letters. 39(20):3225-3228. https://doi.org/10.1016/s0040-4039(98)00397-9
6.
Pérez JM, López-Alvarado P, Avendaño C, Menéndez J. 2000. Hetero Diels?Alder Reactions of 1-Acetylamino- and 1-Dimethylamino-1-azadienes with Benzoquinones. Tetrahedron. 56(11):1561-1567. https://doi.org/10.1016/s0040-4020(00)00058-2
7.
Corey E, Loh T. 1993. Catalytic enantioselective diels-alder addition to furan provides a direct synthetic route to many chiral natural products. Tetrahedron Letters. 34(25):3979-3982. https://doi.org/10.1016/s0040-4039(00)60594-4
8.
Reus C, Liu N, Bolte M, Lerner H, Wagner M. 2012. Synthesis of Bromo-, Boryl-, and Stannyl-Functionalized 1,2-Bis(trimethylsilyl)benzenes via Diels?Alder or C?H Activation Reactions. J. Org. Chem.. 77(7):3518-3523. https://doi.org/10.1021/jo3002936
9.
Wei K, Gao H, Li WZ. 2004. Facile Synthesis of Oxabicyclic Alkenes by Ultrasonication-Promoted Diels?Alder Cycloaddition of Furano Dienes. J. Org. Chem.. 69(17):5763-5765. https://doi.org/10.1021/jo049210a
10.
Ji Z, Chen J, Huang L, Shi G. High-yield production of highly conductive graphene via reversible covalent chemistry. Chem. Commun.. 51(14):2806-2809. https://doi.org/10.1039/c4cc09144b
11.
García-Astrain C, Algar I, Gandini A, Eceiza A, Corcuera, Gabilondo N. 2015. Hydrogel synthesis by aqueous Diels-Alder reaction between furan modified methacrylate and polyetheramine-based bismaleimides. J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem.. 53(5):699-708. https://doi.org/10.1002/pola.27495
12.
Doherty S, Knight JG, Ellison JR, Goodrich P, Hall L, Hardacre C, Muldoon MJ, Park S, Ribeiro A, de Castro CAN, et al. An efficient Cu(ii)-bis(oxazoline)-based polymer immobilised ionic liquid phase catalyst for asymmetric carbon?carbon bond formation. Green Chem.. 16(3):1470-1479. https://doi.org/10.1039/c3gc41378k
13.
Liu D, Canales E, Corey EJ. 2007. Chiral Oxazaborolidine?Aluminum Bromide Complexes Are Unusually Powerful and Effective Catalysts for Enantioselective Diels?Alder Reactions. J. Am. Chem. Soc.. 129(6):1498-1499. https://doi.org/10.1021/ja068637r
14.
Ross AG, Townsend SD, Danishefsky SJ. 2013. Halocycloalkenones as Diels?Alder Dienophiles. Applications to Generating Useful Structural Patterns. J. Org. Chem.. 78(1):204-210. https://doi.org/10.1021/jo302230m
15.
Cataldo F, García-Hernández DA, Manchado A. 2015. Chemical Thermodynamics Applied to the Diels?Alder Reaction of C60Fullerene with Polyacenes. Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures. 23(9):760-768. https://doi.org/10.1080/1536383x.2014.997354