Příprava vzorku pro velikostní vylučovací chromatografii
Vzorky pro chromatografické čištění by měly být čiré a bez pevných částic. Jednoduché kroky k vyčištění vzorku před zahájením purifikace zabrání ucpání kolony, mohou snížit potřebu přísných promývacích postupů a mohou prodloužit životnost chromatografického média.
Postupy extrakce vzorku a výběr pufrů, aditiv a detergentů jsou do značné míry určeny zdrojem materiálu, stabilitou cílové molekuly, chromatografickými technikami, které budou použity, a zamýšleným použitím produktu. Těmito tématy se obecně zabývá Příručka pro čištění proteinů a konkrétněji podle cílové molekuly Příručka pro rekombinantní proteiny a Příručka pro čištění protilátek, které jsou k dispozici u společnosti Cytiva.
Čištění vzorků
Centrifugace a filtrace jsou standardní laboratorní techniky pro čištění vzorků a používají se běžně při manipulaci s malými vzorky.
Důrazně se doporučuje odstředit a filtrovat jakýkoli vzorek bezprostředně před chromatografickým čištěním.
Centrifugace
Centrifugací se odstraní lipidy a pevné částice, například zbytky buněk. Pokud není vzorek po odstředění stále čirý, použijte jako první stupeň filtrační papír nebo 5 μm filtr a jako druhý stupeň jeden z níže uvedených filtrů.
- U malých objemů vzorků nebo proteinů, které se adsorbují na filtry, odstřeďujte 15 min při 10 000 × g.
- U buněčných lyzátů odstřeďujte 30 min při 40 000 až 50 000 × g.
- U buněčných lyzátů odstřeďujte 30 min při 40 000 až 50 000 × g.
- Vzorky séra lze po odstředění přefiltrovat přes skleněnou vatu, aby se odstranily všechny zbývající lipidy.
Filtrace
Filtrací se odstraní pevné částice. Membránové filtry, které poskytují nejmenší množství nespecifické vazby proteinů, jsou složeny z acetátu celulózy nebo PVDF.
Pro přípravu vzorku před chromatografií zvolte velikost pórů filtru v poměru k velikosti kuliček chromatografického média (Tabulka A3.1).
Zkontrolujte výtěžnost cílového proteinu v testovacím cyklu. Některé proteiny se mohou nespecificky adsorbovat na povrchy filtrů.
Desalt
Denaturace
.Podrobnosti převzaty z: Scopes R.K., Protein Purification, Principles and Practice, Springer, (1994), J.C. Janson and L. Rydén, Protein Purification, Principles, High Resolution Methods and Applications, 2nd ed. Wiley Inc, (1998) a dalších zdrojů.
Precipitace a resolubilizace
Je-li známo, že surový vzorek obsahuje kontaminanty, jako jsou lipidy, lipoproteiny nebo fenolová červeň, které se mohou na koloně hromadit, mohou být nutné specifické kroky přípravy vzorku. Příprava vzorku může být také nutná, pokud je třeba před jakýmkoli chromatografickým krokem odstranit určité hrubé nečistoty, jako je objemný protein.
Frakční srážení se příležitostně používá v laboratorním měřítku k odstranění hrubých nečistot, ale při purifikaci afinitně značených proteinů se obecně nevyžaduje. V některých případech může být srážení užitečné jako kombinovaný krok koncentrace a purifikace bílkovin.
Srážecí techniky oddělují frakce na principu rozdílné rozpustnosti. Protože se například druhy proteinů liší stupněm hydrofobicity, zvýšená koncentrace soli může posílit hydrofobní interakce mezi proteiny a způsobit precipitaci. Frakční srážení lze použít k odstranění hrubých nečistot třemi různými způsoby, jak ukazuje obrázek A3.1.
Obrázek A3.1.Tři způsoby použití srážek.
Srážecí techniky mohou být ovlivněny teplotou, pH a koncentrací vzorku.
Tyto parametry je třeba kontrolovat, aby byly zajištěny reprodukovatelné výsledky.
Většina srážecích technik není vhodná pro přípravu ve velkém měřítku.
Podrobnosti převzaty z: Scopes R.K., Protein Purification, Principles and Practice, Springer, (1994), J.C. Janson and L. Rydén, Protein Purification, Principles, High Resolution Methods and Applications, 2nd ed. Wiley Inc, (1998).
Srážení síranem amonným
Srážení síranem amonným se často používá pro počáteční koncentraci a čištění vzorků. Při zvyšování koncentrace soli se začnou "solit" bílkoviny. Různé bílkoviny se solí při různých koncentracích, což je proces, který lze využít k odstranění kontaminujících bílkovin ze surového extraktu. Koncentraci soli je třeba optimalizovat tak, aby se odstranily kontaminující látky, a nikoli požadované bílkoviny. Další krok se zvýšenou koncentrací soli by pak měl vysrážet cílový protein. Pokud cílový protein nelze bezpečně vysrážet a znovu rozpustit, měl by se použít pouze první krok. HIC je často vynikajícím dalším purifikačním krokem, protože vzorek již obsahuje vysokou koncentraci solí a lze jej aplikovat přímo na kolonu HIC bez další přípravy nebo jen s malou přípravou. Zvýšený obsah soli zvyšuje interakci mezi hydrofobními složkami vzorku a chromatografickým médiem.
Roztoky potřebné pro srážení:
- Nasycený roztok síranu amonného (přidejte 100 g síranu amonného do 100 ml destilované vody, promíchejte, aby se rozpustil).
- 1 M Tris-HCl, pH 8,0.
- Pufr pro první purifikační krok.
Některé proteiny mohou být síranem amonným poškozeny. Při přidávání krystalického síranu amonného buďte opatrní: vysoké lokální koncentrace mohou způsobit kontaminaci precipitátu nežádoucími proteiny.
Pro rutinní reprodukovatelné purifikace je třeba se vyhnout precipitaci síranem amonným ve prospěch chromatografie.
Obecně je srážení zřídka účinné pro koncentrace proteinů nižší než 1 mg/ml.
- Filtr (0.45 μm) nebo vzorek odstřeďte (10 000 × g při 4 °C).
- Přidejte 1 díl 1 M Tris-HCl, pH 8,0 na 10 dílů objemu vzorku, aby se udrželo pH.
- Jemně promíchejte. Přidejte roztok síranu amonného po kapkách. Přidávejte až do 50% nasycení*. Míchejte 1 h.
- Centrifugujte 20 min při 10 000 × g.
- Odstraňte supernatant. Pelet dvakrát promyjte resuspenzí ve stejném objemu roztoku síranu amonného o stejné koncentraci (tj. roztoku, který znovu nerozpustí vysrážený protein nebo nezpůsobí další srážení). Znovu odstřeďte.
- Peletu rozpusťte v malém objemu pufru, který bude použit pro další krok.
- Síran amonný se odstraní během kroků čiření/výměny pufru s přípravkem Sephadex G-25 pomocí odsolovacích kolonek (viz kapitola 5).
*Procento nasycení lze upravit buď tak, aby se vysrážela cílová molekula, nebo aby se vysrážely kontaminanty.
Množství síranu amonného potřebné k dosažení daného stupně nasycení se liší podle teploty. Tabulka A3.4 uvádí množství potřebné při 20 °C.
Odstranění lipoproteinů
Lipoproteiny a další lipidový materiál mohou rychle ucpat chromatografické kolony, proto je vhodné je před zahájením purifikace odstranit. K odstranění vysokého množství lipoproteinů ze vzorků, jako je například tekutina z ascitu, se doporučují srážecí činidla, jako je dextran sulfát a polyvinylpyrolidin, popsaná v části Frakční srážení.
Vzorky odstřeďte, abyste se vyhnuli riziku nespecifické vazby cílové molekuly na filtr.
Vzorky, jako je sérum, lze filtrovat přes skleněnou vatu, aby se odstranily zbývající lipidy.