Merck
Dextran sulfát
Struktura
Sulfáty dextranu se dodávají ve formě sodné soli, takže jsou rozpustné a stabilní ve vodě. Dextran sulfát obsahuje přibližně 17 % síry, což odpovídá přibližně 2,3 sulfátové skupiny na jeden glukosylový zbytek.
Dextran je polymer anhydroglukosy. Je složen přibližně z 95 % z alfa-D-(166) vazeb. Zbývající (163) vazby tvoří větvení dextranu.1,2,3 Z rozporuplných údajů o délce větví vyplývá, že průměrná délka větví je menší než tři glukózové jednotky.4,5 Jiné metody však uvádějí, že existují větve o délce větší než 50 glukózových jednotek.6,7
Dextrany s nižší molekulovou hmotností (MW) budou vykazovat o něco menší větvení4 a budou mít užší rozsah rozložení MW.8
V roztocích s nízkou iontovou silou bude polymer dextran sulfátu plně roztažen v důsledku odpuzování záporně nabitých sulfátových skupin.9 V roztocích o vysoké iontové síle se polymer smrští a více se podobá unionizovanému dextranu.9 Změny pH v titračním rozsahu sulfátové skupiny způsobí expanzi a kontrakci.MW dextran sulfátu se měří jednou nebo více z následujících metod: nízkoúhlovým laserovým rozptylem světla10, velikostní vylučovací chromatografií11 a viskozitou12.
Informace o produktu
Naše dextrany pocházejí z Leuconostoc mesenteroides, kmene B 512. Různé MW se vyrábějí omezenou hydrolýzou a frakcionací. Esterifikace kyselinou sírovou se provádí za mírných podmínek. Přesné metody našeho dodavatele jsou chráněny patentem. Frakcionace dextranu může být provedena pomocí velikostně vylučovací chromatografie11 nebo ethanolové frakcionace, při níž se nejprve vysráží největší MW dextrany.17
Skladování/Stabilita
Při správném skladování při pokojové teplotě by měl být dextran-sulfátový prášek stabilní minimálně dva až tři roky.
Rozpustnost/stabilita roztoku
Rozpustnost dextran sulfátů testujeme při koncentraci 100 mg/ml ve vodě. Získávají se čiré roztoky. Pufrované vodné roztoky dextran sulfátu lze sterilizovat autoklávováním při teplotě 110-115 °C po dobu 30 až 45 minut.8 Dextran může být hydrolyzován silnými kyselinami při vysokých teplotách. Dextran sulfát má vyšší afinitu k vápenatým iontům než k sodným. Vápníková sůl dextran sulfátu je nerozpustná. Volná kyselá (vodíková) forma dextran sulfátu je extrémně kyselá a rychle autohydrolyzuje v roztoku i jako prášek.8
Použití
Separace lipoproteinů
Dextran sulfát se běžně používá k selektivnímu vysrážení lipoproteinů.
V přítomnosti 0,05% dextran sulfátu (MW 15 000) a 0,05M MnCl2 dochází k precipitaci VLDL a LDL. Zvýšení konečné koncentrace na 0,65 % dextran sulfátu a 0,2M MnCl2 vede k následnému vysrážení HDL.14
Dextran sulfát (MW 500 000) byl podobně použit při stanovení HDL cholesterolu.15
Hybridizace
Bylo prokázáno, že zařazení dextran sulfátu v konečné koncentraci 10 % urychluje hybridizaci značených sond s DNA imobilizovanou na membráně.16 Pro tuto aplikaci nabízíme dextran sulfát (MW 500 000) molekulárně biologické kvality (č. výrobku  D8906).
Další aplikace související s nukleovými kyselinami
Bylo prokázáno, že dextran sulfát uvolňuje DNA z komplexů DNA-histon.17  Dextran sulfát inhibuje vazbu RNA na ribosomy.18,19  Je také silným inhibitorem ribonukleáz20 a byl použit při izolaci ribosomů.21
Různé aplikace
Dextran sulfát se používá s polyethylenglykolem při vodných dvoufázových separacích polymerů pro bakterie, viry, proteiny a nukleové kyseliny.22
Byly studovány jeho účinky na buněčnou proliferaci.23
Bylo prokázáno, že tvoří nerozpustné komplexy s fibrinogenem.24
Bylo zjištěno, že dextran sulfát se váže na virus a inhibuje počáteční adsorpci na citlivé buňky.25
Související produkty
Loading
Odkazy
1.
Rankin JC, Jeanes A. 1954. Evaluation of the Periodate Oxidation Method for Structural Analysis of Dextrans. J. Am. Chem. Soc.. 76(17):4435-4441. https://doi.org/10.1021/ja01646a046
2.
Dimler RJ, Wolff IA, Sloan JW, Rist CE. 1955. Interpretation of Periodate Oxidation Data on Degraded Dextran. J. Am. Chem. Soc.. 77(24):6568-6573. https://doi.org/10.1021/ja01629a044
3.
Van Cleve JW, Schaefer WC, Rist CE. 1956. The Structure of NRRL B-512 Dextran. Methylation Studies2. J. Am. Chem. Soc.. 78(17):4435-4438. https://doi.org/10.1021/ja01598a064
4.
Lindberg B, Svensson S, Sjövall J, Zaidi NA. 1968. Structural Studies on Dextran from Leuconostoc mesenteroides NRRL B-512.. Acta Chem. Scand.. 221907-1912. https://doi.org/10.3891/acta.chem.scand.22-1907
5.
Larm O, Lindberg B, Svensson S. 1971. Studies on the length of the side chains of the dextran elaborated by Leuconostoc mesenteroides NRRL B-512. Carbohydrate Research. 20(1):39-48. https://doi.org/10.1016/s0008-6215(00)84947-2
6.
Bovey FA. 1959. Enzymatic polymerization. I. Molecular weight and branching during the formation of dextran. J. Polym. Sci.. 35(128):167-182. https://doi.org/10.1002/pol.1959.1203512813
7.
Senti FR, Hellman NN, Ludwig NH, Babcock GE, Tobin R, Glass CA, Lamberts BL. 1955. Viscosity, sedimentation, and light-scattering properties of fraction of an acid-hydrolyzed dextran. J. Polym. Sci.. 17(86):527-546. https://doi.org/10.1002/pol.1955.120178605
8.
Supplier's data.
9.
Katchalsky A. 1964. Polyelectrolytes and Their Biological Interactions. Biophysical Journal. 4(1):9-41. https://doi.org/10.1016/s0006-3495(64)86924-1
10.
Allen P. 1959. Techiques of Polymer Characterization. Butterworths Scientific Publications.
11.
Granath KA, Flodin P. 1961. Makromol. Chem.. 48(1):160-171. https://doi.org/10.1002/macp.1961.020480116
12.
Granath KA. 1958. Solution properties of branched dextrans. Journal of Colloid Science. 13(4):308-328. https://doi.org/10.1016/0095-8522(58)90041-2
13.
Cramér H. 1949. On the factorization of certain probability distributions. Ark. Mat.. 1(1):61-65. https://doi.org/10.1007/bf02590468
14.
Burstein M, Scholnick HR, Morfin R. 1970. Rapid method for the isolation of lipoproteins from human serum by precipitation with polyanions. J Lipid Res. 11 (6) 583-95.
15.
Warnick GR, Benderson J, Albers JJ. 1982. Dextran sulfate-Mg2+ precipitation procedure for quantitation of high-density-lipoprotein cholesterol.. 28(6):1379-1388. https://doi.org/10.1093/clinchem/28.6.1379
16.
Wahl GM, Stern M, Stark GR. 1979. Efficient transfer of large DNA fragments from agarose gels to diazobenzyloxymethyl-paper and rapid hybridization by using dextran sulfate.. Proceedings of the National Academy of Sciences. 76(8):3683-3687. https://doi.org/10.1073/pnas.76.8.3683
17.
Kent PW, Hichens M, Ward PFV. 1958. Displacement fractionation of deoxyribonucleoproteins by heparin and dextran sulphate. 68(4):568-572. https://doi.org/10.1042/bj0680568
18.
Vazquez D, Monro R. 1967. Effects of some inhibitors of protein synthesis on the binding of aminoacyl tRNA to ribosomal subunits. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Nucleic Acids and Protein Synthesis. 142(1):155-173. https://doi.org/10.1016/0005-2787(67)90524-2
19.
Miyazawa F, Olijnyk O, Tilley C, Tamaoki T. 1967. Interactions between dextran sulfate and Escherichia coli ribosomes. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Nucleic Acids and Protein Synthesis. 145(1):96-104. https://doi.org/10.1016/0005-2787(67)90658-2
20.
Philipson L, Kaufman M. 1964. The efficiency of ribonuclease inhibitors tested with viral ribonucleic acid as substrate. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Specialized Section on Nucleic Acids and Related Subjects. 80(1):151-154. https://doi.org/10.1016/0926-6550(64)90207-5
21.
Ascione R, Arlinghaus RB. 1970. Characterization and cell-free activity of polyribosomes isolated from baby hamster kidney cells. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Nucleic Acids and Protein Synthesis. 204(2):478-488. https://doi.org/10.1016/0005-2787(70)90168-1
22.
Walter H, Johansson G. 1986. Partitioning in aqueous two-phase systems: An overview. Analytical Biochemistry. 155(2):215-242. https://doi.org/10.1016/0003-2697(86)90431-8
23.
SANDERS FK, SMITH JD. 1970. Effect of Collagen and Acid Polysaccharides on the Growth of BHK/21 Cells in Semi-solid Media. Nature. 227(5257):513-515. https://doi.org/10.1038/227513a0
24.
Sasaki S, Noguchi H. 1959. Interaction of Fibrinogen with Dextran Sulfate. 43(1):1-12. https://doi.org/10.1085/jgp.43.1.1
25.
Bengtsson S, Philipson L, Persson H, Laurent TC. 1964. The basis for the interaction between attenuated poliovirus and polyions. Virology. 24(4):617-625. https://doi.org/10.1016/0042-6822(64)90216-8