Merck
DomůTesty aktivity enzymůEnzymatický test jablečné dehydrogenázy
Enzymatický test jablečné dehydrogenázy
Popis
Tento postup lze použít pro všechny produkty dehydrogenázy kyseliny jablečné.
Kontinuální spektrofotometrické stanovení rychlosti (A340, dráha světla = 1 cm) je založeno na následující reakci:
β-NADH - β-nikotinamidadenindinukleotid, redukovaná forma
β-NAD+ - β-Nikotinamidadenindinukleotid, oxidovaná forma
MDH - jablečná dehydrogenáza
Definice jednotky - Jedna jednotka jablečné dehydrogenázy přemění 1.0 µmol oxaloacetátu a β-NADH na L-malát a β-NAD+ za minutu při pH 7,5 a 25 °C.
Potřebná činidla a vybavení
Fosforečnan draselný, monobazický (P5379)
β-nikotinamidadenindinukleotid, redukovaná, disodná sůl, hydrát (N8129)
Kyselina oxaloctová (O4126)
Kuvety a termostatovaný spektrofotometr
Preventivní opatření
Informace o nebezpečnosti a bezpečném zacházení naleznete v bezpečnostním listu.
Pokyny pro přípravu (skladování/stabilita)
Pro přípravu činidel používejte ultračistou vodu (odpor ≥18 MΩcm při 25 °C).
Fosfátový pufr (100 mM pufr fosforečnanu draselného, pH 7,5 při 25 °C) - Připravte 13,6 mg/ml roztok v ultračisté vodě s použitím fosforečnanu draselného, monobazického (P5379). Upravte na pH 7,5 při 25 °C pomocí 1,0 M KOH.
Roztok β-NADH (0,14 mM roztok β-nikotinamidadenindinukleotidu) - Připravte 0,5 mM roztok β-NADH (0,14 mM roztok β-nikotinamidadenindinukleotidu).11 mg/ml roztoku ve fosfátovém pufru za použití β-nikotinamidadenindinukleotidu, redukovaného, disodná sůl, hydrát (N8129). Připravte čerstvý.
Poznámka: Koncentrace β-NADH se vypočítá pomocí molekulové hmotnosti 781. Tato molekulová hmotnost je korigována na přibližný obsah vody.
Roztok OAA (7,6 mM kyselina šťavelová) - Bezprostředně před použitím připravte 1,0 mg/ml roztok fosfátového pufru s použitím kyseliny šťavelové (O4126). Produkt není stabilní, jakmile je v roztoku. Připravte čerstvý pro každý kinetický běh.
Roztok MDH (jablečná dehydrogenáza) - Bezprostředně před použitím připravte 0,2-0,5 jednotky/ml roztoku ve studeném fosfátovém pufru. Připravte čerstvý.
Postup
Konečné koncentrace testu - V 3,00 ml reakční směsi jsou konečné koncentrace 100 mM fosforečnanu draselného, 0.13 mM β-nikotinamidadenindinukleotidu, 0,25 mM kyseliny šťavelové a 0,02-0,05 jednotky jablečné dehydrogenázy. 
1. Do vhodných kyvet odpipetujte následující činidlo:
2. Vyrovnejte teplotu na 25 °C pomocí vhodně termostatovaného spektrofotometru.
3. Poté přidejte:
4. Ihned promíchejte inverzí a zaznamenejte pokles A340 při 25 °C po dobu ~5 minut. S použitím časového úseku 1 minuty a
   minimálně 4 datových bodů získejte hodnotu A340/minutu s použitím maximální lineární rychlosti pro slepou i testovanou směs.
Výsledky
Výpočty
1. ΔA340/minutu = A340/minutu (Test) - A340/minutu (Blank)
2.
    Kde:
   3.0 = celkový objem (v mililitrech) testu
    df = faktor ředění
    6. Objem (v mililitrech) testu.22 = milimolární extinkční koeficient β-NADH při 340 nm
    VE = objem (v mililitrech) použitého enzymu
3.    
Materiály
Loading
Odkaz
1.
Bergmeyer H. 1974. Methods of Enzymatic Analysis. Volume 1, 2nd ed. 485-486.. New York,: Academic Press, Inc..