HPLC Analysis of Methorphan Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2
Materiály
analytical column
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Application
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
mobile phase
0.05 wt% ammonium trifluoroacetic acid in methanol
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 230 nm
injection
1 μL
sample
5 mg/mL in methanol