HPLC Analysis of Bromacil Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T2
Materiály
standard
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (16024AST)
mobile phase
[A] water; [B] ethanol; (70:30, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 254 nm