Merck
MISSION® esiRNA
Na obrázku jsou dvě průhledné plastové zkumavky s červenými šroubovacími uzávěry. Každá zkumavka je v horní části opatřena výrazným červeným logem "M".
MISSION® esiRNA-powered by Eupheria Biotech-poskytují výzkumníkům RNAi osvědčený, nákladově efektivní a jednoduchý způsob, jak provádět posttranskripční umlčování genů kódujících proteiny a lncRNA (dlouhé nekódující RNA). Biologicky připravené esiRNA se skládají z heterogenního souboru siRNA (přírodní RNA, bez modifikací), které se zaměřují na stejnou sekvenci mRNA. Tyto vícenásobné spouštěče umlčování vedou k vysoce specifickému a účinnému vyřazení genů s nižšími účinky mimo cíl než jednotlivé, chemicky syntetizované siRNA.
Chcete-li se dozvědět více o našich produktech MISSION® esiRNA a jejich specifikacích, klikněte zde nebo vyhledávejte podle cílových genů níže.
Navštivte naši stránku Často kladené otázky pro více informací.