Merck
DomůDodávání lékůPrůvodce výběrem polyetylenglykolu (PEG)
Průvodce výběrem polyetylenglykolu (PEG)
Struktura poly(ethylenglykolu) (PEG)
Struktura poly(ethylenglykolu) (PEG)
Co je polyetylenglykol?
Poly(etylenglykol) (PEG) je syntetický, hydrofilní, biokompatibilní polymer s širokým využitím v biomedicíně a dalších aplikacích. PEG se syntetizují pomocí polymerace ethylenoxidu s otevřením kruhu, čímž vzniká široká škála molekulových hmotností a rozložení molekulových hmotností (polydisperzita); nicméně, diskrétní PEG (dPEG® činidla) jsou syntetizovány s jedinou, specifickou molekulovou hmotností.  PEG mohou být syntetizovány v lineární, rozvětvené, Y-tvarované nebo víceramenné geometrii. PEG lze aktivovat nahrazením koncové hydroxylové skupiny různými reaktivními funkčními koncovými skupinami, což umožňuje síťování a konjugační chemii.
Jak se polyetylenglykol používá?
PEG jsou netoxické, schválené FDA, obecně neimunogenní a často se používají v mnoha biomedicínských aplikacích, včetně biokonjugace,1 podávání léčiv,2,3  funkcionalizace povrchu,4 a tkáňového inženýrství.5  Biokonjugace s PEG (známá také jako PEGylace) je kovalentní konjugace léčivých cílů, jako jsou peptidy, proteiny nebo oligonukleotidy, s PEG za účelem optimalizace farmakokinetických vlastností.6  V oblasti podávání léčiv lze PEG použít jako linkery pro konjugáty protilátka-léčivo (ADC)7 nebo jako povrchovou vrstvu na nanočásticích pro zlepšení systémového podávání léčiv.6 PEG hydrogely jsou vodou napuštěné trojrozměrné polymerní sítě odolné vůči adhezi proteinů a biologickému rozkladu.8 PEG-hydrogely se vyrábějí zesíťováním reaktivních koncových skupin PEG a běžně se používají v tkáňovém inženýrství a při podávání léčiv.
Najděte ten správný PEG pro vaši výzkumnou aplikaci
Při výběru PEG pro výzkumné aplikace v oblasti biokonjugace, podávání léčiv a tkáňového inženýrství se zohledňují čtyři obecné charakteristiky:
Funkčnost
  • Monofunkční PEG obsahují jeden chemicky reaktivní konec a používají se pro PEGylaci, konjugaci povrchů a potahování nanočástic.
  • PEG obsahující dva reaktivní konce, které mohou mít buď stejný (homobifunctional PEG) nebo odlišné (heterobifunctional PEG) reaktivní skupiny jsou užitečné pro konjugaci a síťování pro hydrogely
Architektura polymerů
  • Lineární PEGy se běžně používají pro PEGylaci, biokonjugaci a síťování
  • Víceramenné PEGy  (4-,6-,8-arm) lze zesíťovat do hydrogelů a scaffoldů pro podávání léčiv nebo tkáňové inženýrství
  • PEG ve tvaru Y se obvykle používají pro PEGylaci, protože rozvětvená struktura může zlepšit stabilitu in vivo.
Reaktivita
  • Kovalentní konjugace: PEG s reaktivními koncovými skupinami, jako je N-hydroxysukcinimidový ester, thiol nebo karboxylová skupina, mohou být kovalentně konjugovány s odpovídajícími funkčními skupinami. Zvolená konjugační chemie určuje místo připojení a počet PEG v molekule.
  • Click chemistry vyžaduje PEG s azidovými nebo alkynovými reaktivními skupinami. Click chemie je rychlá, selektivní a bioortogonální metoda konjugace nebo tvorby hydrogelů. 
  • Polymerace a fotopolymerace lze dosáhnout rychle pomocí PEG zakončených akrylátem za mírných reaktivních podmínek
  • /li>
Molekulární hmotnost
  • Biokonjugace:  PEG s molekulovou hmotností ≥5 kDa se obvykle používají pro konjugaci s malými molekulami, siRNA a peptidy. PEG s nízkou molekulovou hmotností (≤5 kDa) se často používají pro PEGylaci proteinů.
  • Povrchovou konjugaci a síťování lze dokončit pomocí PEG, které mají < 40 kDa
  • Tvorba hydrogelů: Molekulová hmotnost PEG ovlivní velikost oka hydrogelu a jeho mechanické vlastnosti. Obvykle se používají PEG s molekulovou hmotností ≥ 5 kDa.
Obvyklé funkční skupiny a jim odpovídající reaktivní skupiny jsou uvedeny v následující tabulce.
Funkční skupinyReaktivní skupiny./b>
Primární amin (-NH2)NHS⧧ Estr
Aldehyd
Anhydrid
Epoxid
/td>
Isokyanát
Sulfonylchlorid
Fluorobenzen
Imidoester
Karbodiimid
Acyl azid
Karbonát
Fluorofenylester
Thiol (-SH)Maleimid
Pyridyldisulfid
Haloacetyl
Vinylsulfon
td width="134" valign="top">Iodoacetyl
Karboxylové (-COOH)Aminy  
Karbonyl (-CHO)HydrazidyAlkoxyaminy 
⧧N-Hydroxysukcinimid
⤒1-Ethyl-3-[3-dimethylaminopropyl]karbodiimid hydrochlorid)
⤓Dicyklohexylkarbodiimid
Odkazy
1.
Hermanson GT. 2013. Bioconjugate Techniques,. Burlington, Elsevier Science.
2.
Translating Polymer Science for Drug Delivery; PDDT. 2015. Translating Polymer Science for Drug Delivery; . Aldrich Materials Science: Milwaukee, WI,.
3.
Parveen S, Sahoo SK. 2011. Long circulating chitosan/PEG blended PLGA nanoparticle for tumor drug delivery. European Journal of Pharmacology. 670(2-3):372-383. https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2011.09.023
4.
Manson J, Kumar D, Meenan BJ, Dixon D. 2011. Erratum to: Polyethylene glycol functionalized gold nanoparticles: the influence of capping density on stability in various media. Gold Bull. 44(3):195-196. https://doi.org/10.1007/s13404-011-0023-8
5.
Fairbanks BD, Schwartz MP, Bowman CN, Anseth KS. 2009. Photoinitiated polymerization of PEG-diacrylate with lithium phenyl-2,4,6-trimethylbenzoylphosphinate: polymerization rate and cytocompatibility. Biomaterials. 30(35):6702-6707. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2009.08.055
6.
Suk JS, Xu Q, Kim N, Hanes J, Ensign LM. 2016. PEGylation as a strategy for improving nanoparticle-based drug and gene delivery. Advanced Drug Delivery Reviews. 9928-51. https://doi.org/10.1016/j.addr.2015.09.012
7.
Jain N, Smith SW, Ghone S, Tomczuk B. 2015. Current ADC Linker Chemistry. Pharm Res. 32(11):3526-3540. https://doi.org/10.1007/s11095-015-1657-7
8.
Hoffman AS. 2002. Adv. Drug Deliv. Rev.. 54(1), 3-12.