Vložky a desky pro buněčné kultury Millicell®
Vložky pro kultivaci buněk Millicell® jsou navrženy tak, aby maximalizovaly biologickou relevanci a uživatelský komfort při kultivaci buněk. In vivo žijí buňky v trojrozměrném prostředí a mají přístup k živinám ze všech směrů. Naproti tomu tradiční plastové kultivační destičky nutí buňky růst na hladkém, dvourozměrném povrchu, což vede ke zploštění jader a špatné funkci. Propustné vložky a desky Millicell® mají konstrukci, která umožňuje přístup k bazolaterálnímu i apikálnímu povrchu buněčných vrstev. To podporuje přirozený, vícerozměrný růst a poskytuje relevantnější in vitro modely, což vede k biologicky relevantnějším výsledkům pro aplikace zahrnující screening toxicity, primární a sekundární screening, buněčnou signalizaci, buněčnou proliferaci, testy transportu a studie ADME/Tox bezpečnosti léčiv.
Hledáte další informace o filtračních deskách pro buněčné kultury? Podívejte se na naši širokou nabídku Filtrační desky MultiScreen®.
Přehled sekcí
Products
Kultivace buněk pomocí závěsných destiček Millicell®
Millicell® Závěsné vložky pro buněčné kultury
Závěsné vložky Millicell® umožňují studovat jak apikální, tak bazální povrch buněčné monovrstvy a jsou vynikajícím nástrojem pro kokultivaci, protože přítomností nožiček vložky nedochází k narušení vnější bazolaterální buněčné kultury.
- Pro 2.5D kultivaci buněk a chemotaxi
- Unikátní konstrukce usnadňuje bazolaterální přístup a snižuje riziko kontaminace
- Opticky průhledná PET membrána umožňuje lepší vizualizaci buněk a sledování buněčné monovrstvy
- Podložky pro kultivaci buněk jsou vhodné pro kultivaci buněk v režimu/li>
- Průsvitná PET membrána s vysokou hustotou pórů pro zvýšení rychlosti bazolaterální difuze živin
- K dispozici ve třech velikostech jamek (6, 12 a 24jamkových) a pěti velikostech pórů membrány (0.4 µm až 8,0 µm)
- Kompatibilní s fluorofory pro fluorescenční zobrazování
Millicell® Stojící vložky pro buněčné kultury
Stojaté vložky Millicell® jsou volně stojící vložky, které mohou spočívat na dně jamek destiček pro buněčné kultury a jiných nádob, vyvýšené nožičkami vložek. Tyto stojící vložky podporují přirozený růst suspenzních a adherentních buněčných linií a jsou k dispozici ve třech různých optimalizovaných membránách přizpůsobených specifickým potřebám.
- Membrány Biopore™ PTFE (polytetrafluoretylen) jsou membrány s nízkou vazbou proteinů vyvinuté pro prohlížení živých buněk a imunofluorescenční aplikace. Průhledná membrána vykazuje ve srovnání s jinými membránovými materiály nízké fluorescenční pozadí a je vhodná pro buňky závislé na připojení, pokud jsou potaženy extracelulární matricí.
- MF-Millipore™ MCE (směsné estery celulózy) membrány neobsahují Triton® a lze je použít pro testy buněčných povrchových receptorů, toxikologii in vitro, mikrobiální vazby a polarizované absorpce.
- Isopore™ PCF (polykarbonátové) membrány jsou hydrofilní a upravené pro tkáňové kultury, aby umožnily růst buněk adherentního fenotypu bez použití extracelulární potahové matrice (ECM). Vysoká hustota pórů umožňuje maximální difúzi při testech transportu a příjmu léčiv.
Vložky Millicell® Organotypic Standing Inserts jsou navrženy pro vynikající studium trojrozměrných explantátových struktur.
- Pro vysokou životaschopnost buněk a vynikající studium trojrozměrných explantátových struktur
- Kratší profil umožňuje, aby se vložky vešly do standardní Petriho misky
- Opticky průhledná membrána Biopore™ (PTFE) podporuje vysokou životaschopnost a vynikající transmembránový přenos kyslíku a je optimalizována pro dlouhodobé udržování explantátů
Sestavy destiček Millicell®
Millicell®-24 a Millicell®-96 Plate Assemblies umožňují pěstování, krmení a analýzu buněk na jedné desce s membránovým dnem optimalizované pro pěstování a udržování monovrstev buněk s vysokou integritou. Tyto desky lze používat ručně nebo s automatizovanými systémy pro výsev, krmení a mytí buněk. Jejich promyšlený design zlepšuje funkci se systémy pro výsev a krmení, automatizovanými systémy pro manipulaci s kapalinami a přístroji pro měření transepiteliálního elektrického odporu (TEER).
- Kompletní systém s vícejamkovou deskou s membránovým dnem, jednojamkovou nebo vícejamkovou přijímací vaničkou a víkem
- Apikální pomocná deska chrání buněčnou monovrstvu a umožňuje snadnější pipetování a bazolaterální přístup
- K dispozici jsou různé velikosti pórů polyethylentereftalátové (PET) membrány.
- Přijímací jamky ve tvaru kapky eliminují vzduchové bubliny
- Zvýšené okraje jamek pro lepší těsnění pásky a označení velkým písmem pro snadnou identifikaci jamek
Millicell® Ultra-Low Attachment (ULA) Plates a Millicell.sup>® Microwell Plates
Desky Millicell® ULA jsou spolehlivé nástroje pro 3D kultivaci buněk, které podporují samosestavování sféroidů bez použití lešení. Destičky s 96jamkovým dnem ve tvaru U jsou kompatibilní s analýzou a zobrazováním v jasném poli a fluorescencí, protože jamky mají vysokou optickou průhlednost. Necytotoxický, stabilní a neadhezivní povrch destiček Millicell® ULA podporuje vysoce výkonné sestavování sféroidů.
- Podporují rovnoměrnou tvorbu jednotlivých sféroidů/EB v každé jamce
- Tvorba sféroidů a jejich analýza na jedné destičce
- Předem potažené povrchem, který neváže buňky a usnadňuje přirozenou tvorbu sféroidů
- Tabulky jsou kompatibilní s kapalinovým robotickým systémem
Millicell® Microwell desky jsou 3D kultivační nástroje připravené k použití pro vysoce výkonnou a reprodukovatelnou kultivaci organoidů. Na základě soustavy ultrahustých mikrodutin ve tvaru písmene U (μW) se v každé mikrodutině vytvářejí jednotlivé organoidy, které se pěstují v předem odlitém hydrogelu bez pevné extracelulární matrice. Díky různým konfiguracím a průměrům mikrojader jsou k dispozici mikrojaderné destičky Millicell® Microwell, které vyhoví potřebám vašich organoidních aplikací.
- Desky obsahují polyethylenglykolový (PEG) hydrogel v mikrojámkách
- Homogenní organoidy se tvoří v jedné ohniskové rovině pro vysoce výkonné zobrazování
- Až stovky mikrojader v jedné jamce škálují tvorbu organoidů pro vysoce výkonné aplikace
- Standardní formát desek SBS pro snadnou implementaci standardizovaných organoidních kultur, screeningových aplikací a automatizačních pracovních postupů.
Jak vybrat vložku pro buněčné kultury
Doporučené materiály membrán a velikosti pórů pro vložky a desky pro buněčné kultury Millicell® jsou založeny na typu buněk a použití.
- CM = Biopore™ hydrophilic PTFE membrane
- HA = MF-Millipore™ mixed cellulose esters membrane
- PCF = polykarbonátová membrána Isopore™
- PET = PET (polyethylentereftalát)
Millicell® EZ Slides
Millicell® EZ Slides lze použít ke kultivaci, fixaci, barvení a prohlížení buněk v jednom zařízení. Není třeba zdlouhavě přesouvat krycí sklíčka z kultivační misky na sklíčko nebo před fixací či barvením odstraňovat komůrku s médiem ze sklíčka. Snadno odstraníte strukturu komůrky bez obav z rozbití sklíček nebo zničení buněčných vrstev. Získávejte data jednoduše a rychle pomocí sklíček Millicell® EZ Slides.
- Zlomitelné jazýčky pro snadné vyjmutí jamek
- K vyjmutí jamek ze sklíčka nejsou potřeba žádné nástroje
- K upevnění jamek na sklíčko se nepoužívá žádné lepidlo
- Žádné netěsnící jamky
- Polypropylenové jamky usnadňují fixaci a barvení se stále připevněnými jamkami, což umožňuje použití různých sond v jamkách
- Držák sklíčka chrání sklíčko před poškozením
Millicell® HY Flasks
Millicell® HY Flasks jsou inovativní vícevrstvé baňky pro kultivaci buněk, které podporují rovnoměrný a konzistentní růst buněk pro jejich vysokou výtěžnost. Tyto baňky jsou vyrobeny z několika stejných vrstev, čímž maximalizují plochu buněčné kultury pro nejvyšší výtěžnost a zároveň šetří místo v inkubátoru.
- Ušetříte čas strávený pasážováním buněk
- Ušetříte náklady spojené s médii, buňkami a činidly
- Konzistentně vysoké výtěžky buněk
- Jednotný zdravotní stav ve všech vrstvách
- Snadný přechod z jednovrstvých baněk pro kultivaci buněk
- Vejde se pod mikroskopy pro sledování stavu buněk a jejich srážlivosti
- Stohovatelná konstrukce šetří místo v inkubátoru
Související zdroje
- Article: Alternative High-Yield Cell Culture Systems
Solutions for high-yield cell culture scale-up applications including multi-layered flasks (HyperFlasks/CellStacks), roller bottles, spinner and shaker flasks. Free ECACC handbook download.
- Brochure: Multiply Your Success MultiScreen® and Millicell® Filter Plates for Assay Development
This guide for pharmaceutical development, discovery research, molecular biology and sample preparation includes products for screening and cell culture. These products provide proven solutions for a range of applications and are backed by extensive technical support.
- Data Sheet: Millicell® Inserts and Plates
The research needed to narrow the gap between in vitro and in vivo, or 2D and 3D, cell environments has never been greater. Our sixty-plus year legacy of precision engineered filtration and cell culture expertise continues to provide the modern tools needed to support cell growth that is more predictive of natural cellular behavior.
- Flyer: Discover a Better Cell Culture Insert
Millicell® cell culture inserts and plates provide a permeable support for cell growth, allowing cells access to media and nutrients from the apical and basolateral sides. This feature more closely mimics the in vivo cellular environment of cells compared to conventional seeding on polystyrene plates.
- Protocol: Generating Organotypic 3D Skin Cultures as an In-Vitro Model of the Human Epidermis
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.
- Protocol: T-Cell Migration Assays Using Millicell® Cell Culture Inserts
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.
- Article: Barrier Formation and Permeability Assays using Millicell® Hanging Cell Culture Inserts
How to set up barrier formation and permeability assays using cell culture inserts and TEER measurements.
- Article: Cell Migration and Invasion Assay Guidance using Millicell® Cell Culture Inserts
Jak nastavit testy migrace buněk pomocí vložek buněčných kultur.
- Article: Using Immortalized 16HBE14o- Human Bronchial Epithelial Cell Lines to Model Respiratory Lung Diseases
16HBE14- lidské bronchiální epiteliální buňky používané k modelování respiračního epitelu pro výzkum cystické fibrózy, virové plicní patologie (SARS-CoV), astmatu, CHOPN, účinků kouření a znečištění ovzduší. Viz více než 5 tisíc publikací.