Merck
Tryptický sójový bujón
Synonymum: Kaseinový sójový bujón (CASO), sójový kaseinový bujón, TSB, tryptonový sójový bujón, sójové kaseinové trávicí médium (SCDM)
Láhev s tryptickým sójovým bujónem
Tryptický sójový bujón, běžně označovaný jako tryptonový sójový bujón nebo bujón z trávení sójového kaseinu, je tekuté médium používané v mikrobiologii. Mezi jeho hlavní účely patří zjišťování sterility, kultivace rychlených mikroorganismů a jejich obohacování. Bujón obsahuje enzymatické tráveniny sójové moučky a kaseinu, peptony, které poskytují aminokyseliny a dusíkaté sloučeniny. Dále obsahuje chlorid sodný, který udržuje osmotickou rovnováhu, a dextrózu, která poskytuje sacharidy a energii. Toto médium obsahuje také životně důležité vitaminy a minerální látky, které jsou důležité pro růst organismů. Hydrogenfosforečnan draselný je obsažen jako pufrovací činidlo pro udržení rovnováhy pH. Tryptic Soy Broth se používá ke kultivaci široké škály aerobních grampozitivních a gramnegativních bakterií, plísní, běžných krevních kultur a mikrobiálních biofilmů.
Produkty
Seřadit podle významnosti
Zobrazení 1–20 z 28
Změnit zobrazení
Zobrazení 1–20 z 28
Porovnat
Číslo produktu
Název produktu
Popis produktu
Stanovení ceny
Zobrazili jste 1–20 z 28 výsledků.
Strana 1 z 2
Strana 1 z 2
Tryptický sójový bujón při testování patogenů
Bujón CASO, známý také jako kasein-peptonový sójový bujón, je variantou tryptického sójového bujónu. Využívá se ke zkoumání sterility výrobků nebo přípravků, u nichž není zaručena sterilita. Používá se k identifikaci specifikovaných mikroorganismů a celkového počtu životaschopných aerobních mikroorganismů metodou nejpravděpodobnějšího počtu (MPN). Tyto bujóny fungují jako preenrichmentační média pro detekci patogenů z potravin, jako je Salmonella a E. coli produkující Shiga toxin.
Tryptický sójový bujón při testování sterility
Tryptický sójový bujón s neutralizátory TLHC (obsahující tween®<./sup> 80, lecitin, histidin a cystin), 2x koncentrovaný tryptický sójový bujón nebo tryptický sójový bujón s tweenem® 80 jsou užitečné pro izolaci a kultivaci choulostivých bakterií a kvasinek.
Tryptický sójový bujón, Vegitone
Vegitone, tryptický sójový bujón je médium, ve kterém byl kasein nahrazen rostlinným peptonem. Běžně se používá k testování sterility plísní a méně běžných bakterií. Neobsahuje materiály živočišného původu. Slouží také jako neselektivní obohacovací médium speciálně určené ke kultivaci streptokoků. Je nejlepší volbou, pokud nejsou v procesu žádoucí žádné složky živočišného původu.
Tryptický sójový bujón halal
Tryptický sójový bujón halal je certifikované médium používané pro testování a výrobu, kde jsou zakázány haram produkty (jako jsou produkty vepřového původu).
Ecocult® Tryptic Soy Broth
Ecocult® Tryptic Soy Broth je ideální pro kultivaci a izolaci rychlených aerobních bakterií, kvasinek a plísní. Používá se také k testování sterility a mikrobiálnímu sčítání látek, přípravků a produktů, které nevykazují sterilitu.
Sojový bujón s kaseinovým rozkladem
Sojový bujón s kaseinovým rozkladem ve dvojitém balení se využívá jako médium pro hodnocení sterility a pomáhá identifikovat aerobní bakterie a plísně. Bujón hraje významnou roli při testování biologické zátěže a sterility pomocí membránové filtrace nebo přímé inokulace.
Tryptický sójový bujón v potravinách
GranuCult®, modifikovaný tryptický sójový bujón (mTSB), se používá k obohacení E. coli a Salmonella v červeném mase. Použití mTSB média účinně inhibuje růst ostatních gramnegativních druhů Enterobacteriaceae o 90 %. GranuCult® s Novobiocinem se používá k obohacení enterohemoragické E. coli (EHEC) a k detekci E. coli sérotypu O157:H7 ve vzorcích potravin. Selektivní doplněk bujónu mTSB obsahuje lyofilizovanou sodnou sůl Novobiocinu, která může účinně potlačit růst souběžných grampozitivních bakterií během kultivace E. coli (O157:H7). GranuCult® se používá pro média, která jsou granulovaná pro nízkou prašnost a lepší dehydrataci.
Ozářený tryptický sójový bujón
Tryptický sójový bujón, neživočišný původ, tryptický sójový bujón ozářený; a tryptický sójový bujón (CASO) γ ozářený jsou užitečné pro simulaci aseptických procesů v aseptických výrobních linkách nebo pro provádění testů náplně médií. Tyto bujóny bohaté na živiny jsou také ideální pro kultivaci rychlokvašených mikroorganismů.
NutriSelect® prime Tryptic Soy Broth
NutriSelect primesup>® prime tryptický sójový bujón, který je halal, je spolehlivé médium používané pro pěstování a kultivaci široké škály mikroorganismů získaných z testovaných vzorků. Nachází uplatnění ve výzkumu i při kontrole kvality potravin, vody a nápojů.