Merck
Mikrofluidika CellASIC® ONIX2
Mikrofluidní platforma pro přesné řízení prostředí buněčných kultur pro pokročilé zobrazování živých buněk a mikroskopii.
Schopnost pěstovat, pozorovat a manipulovat s komplexními buněčnými kulturami vyžaduje přesnou kontrolu prostředí buněčné kultury. Druhá generace mikrofluidního systému CellASIC® ONIX2 je výkonná automatizovaná platforma pro přesnou manipulaci s mnoha parametry buněčných kultur, jako je směs plynů, teplota a průtok médií, pufrů a léčebných látek.
CellASIC® ONIX2 Live-Cell Imaging Platform
Platforma CellASIC je určena pro zobrazování živých buněk.sup>® ONIX2 Microfludic System přemění váš stávající mikroskop na automatizovaný systém pro pokročilé zobrazování a analýzu živých buněk.
Vlastnosti systému:
  • Malé rozměry, integrovaná řídicí jednotka mikroinkubátoru udržuje kultivační prostředí<./li>
  • Opticky průhledné mikrofluidní destičky umožňují zobrazování živých buněk pro mnoho aplikací
  • Nízkoprofilové kultivační komory a rozdělovač se snadno připevňují na obrácený mikroskop
  • Intuitivní software umožňuje snadné nastavení pro skutečně automatizovanou kultivaci buněk bez použití rukou
Mikrofluidní systém CellASIC® ONIX
Mikrofluidní desky CellASIC® ONIX2
Mikrofluidní desky CellASIC® .ONIX2 mikrofluidní destičky pro kultivaci buněk jsou navrženy pro optimální zdraví buněk a zároveň umožňují dynamické studie živých buněk s buňkami savců, bakteriálními buňkami a buňkami kvasinek.
Klíčové vlastnosti desek:
  • Mikrofluidní objemy umožňují rychlé perturbace a výměny okolních tekutin
  • Perfuzní mikrobariéry umožňují nepřetržitý transport činidel bez stresu buněk
  • Optické skleněné dno a komora umožňují zobrazování živých buněk s vysokým rozlišením
  • Flexibilní konstrukce umožňuje provádět více nezávislých experimentů současně
  • Buňky mají nepřetržitý přístup k živinám a odstraňování odpadu je nepřerušované
Klíčové aplikace pro systém pro zobrazování a analýzu živých buněk ONIX2
Různá provedení destiček specifická pro konkrétní aplikace vám poskytují flexibilitu při provádění kultivace a testů, které přinášejí nejdůležitější data. Destičky jsou navrženy tak, aby udržely v ohnisku adherentní i suspenzní buňky, a jsou optimalizovány pro buňky různých průměrů, včetně savčích, kvasinkových a bakteriálních buněk.
Mezi oblíbené aplikace platformy CellASIC® ONIX2 patří např:
  • Mikroskopická analýza 3D buněčných a organoidních kultur
  • Chemotaxe/migrace v reakci na chemogradienty
  • Reálná a dynamická reakce buněk na přidávání/odebírání sloučenin a měnící se podmínky prostředí
  • /li>
  • Primární kultivace neuronů po dobu 21 dní
  • Interakce hostitel-patogen
  • Bakteriální jednobuněčná odpověď a tvorba biofilmu
Související produktové zdroje
Brožura: CellASIC® ONIX2 Microfluidic System
Highlights