Y0002329
Melatonin
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyma:
Melatonin, N-Acetyl-5-methoxytryptamine
About This Item
Doporučené produkty
grade
pharmaceutical primary standard
API family
melatonin
manufacturer/tradename
EDQM
mp
116.5-118 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc2[nH]cc(CCNC(C)=O)c2c1
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
InChI key
DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
Packaging
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)