Přeskočit na
SAE0105
MT1 (Melatonin Receptor 1)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10 μg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
42 800,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
aqueous solution
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in Sf9 cells
Mol wt:
44.8 kDa
42 800,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
recombinant
expressed in Sf9 cells
description
N-Terminal contains a strep tag II and 10X Histidine tag followed by a TEV protease cleavage site.
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
44.8 kDa
concentration
1 mg/mL
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Biochem/physiol Actions
Melatonin receptor 1 (MT1) is a class A GPCR that modulates neuronal firing, arterial vasoconstriction, cell proliferation in cancer cells, and reproductive and metabolic functions.
Preparation Note
Formulated in 25mM Na2HPO4 pH 8.0, 150mM NaCl, 0.86%/0.18% Sarkosyl/CHS.
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot into single use aliquots. Store remaining undiluted protein in aliquots at -80°C.
Other Notes
MASAWSHPQFEKGGGSGGGSGGSAWSHPQFEKGAHHHHHHHHHHENLYFQGQGNGSALPNASQPVLRGDGARPSWLASALACVLIFTIVVDILGNLLVILSVYRNKKLRNAGNIFVVSLAVADLVVAIYPYPLVLMSIFNNGWNLGYLHCQVSGFLMGLSVIGSIFNITGIAINRYCYICHSLKYDKLYSSKNSLCYVLLIWLLTLAAVLPNLRAGTLQYDPRIYSCTFAQSVSSAYTIAVVVFHFLVPMIIVIFCYLRIWILVLQVRQRVKPDRKPKLKPQDFRNFVTMFVVFVLFAICWAPLNFIGLAVASDPASMVPRIPEWLFVASYYMAYFNSCLNAIIYGLLNQNFRKEYRRIIVSLCTARVFFVDSSNDVADRVKWKPSPLMTNNNVVKVDSV
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
8.14537M5250AB5861
Melatonin powder, ≥98% (TLC)
Sigma-Aldrich
M5250
Melatonin
recombinant
expressed in Sf9 cells
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
concentration
1 mg/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
-
mol wt
44.8 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
form
aqueous solution
form
powder
form
powder
form
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
dry ice
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)