CRM48799
Volatile Organic Compounds Mix 6
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
TraceCERT®
Quality Level
agency
suitable for EPA 601
product line
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1.5 mL
concentration
2000 μg/mL each component in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
Související kategorie
Other Notes
Legal Information
Analyt
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Chromatograms
suitable for GCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.