Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 550,00 Kč |
O této položce
2 550,00 Kč
Quality Segment
agency
EPA 8260
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type calibration
packaging
ampule of 1 mL
concentration
2000 μg/mL each component in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol | description certified reference material, 2000 μg/mL each component in isopropanol | description certified reference material, TraceCERT®, 2000 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL | description certified reference material, 2000 μg/mL each component in hexane: toluene (1:1) |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade certified reference material, TraceCERT® | grade TraceCERT®, certified reference material | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Analyt
- Benzene
- Bromobenzene
- Bromochloromethane
- Bromodichloromethane
- Bromoform
- Butylbenzene
- sec-Butylbenzene
- tert-Butylbenzene
- Carbon tetrachloride
- Chlorobenzene
- Chloroform
- 2-Chlorotoluene
- 4-Chlorotoluene
- Dibromochloromethane
- 1,2-Dibromo-3-chloropropane
- 1,2-Dibromoethane
- Dibromomethane
- 1,2-Dichlorobenzene
- 1,3-Dichlorobenzene
- 1,4-Dichlorobenzene
- 1,1-Dichloroethane
- 1,2-Dichloroethane
- 1,1-Dichloroethylene
- cis-1,2-Dichloroethylene
- trans-1,2-Dichloroethylene
- Dichloromethane
- 1,2-Dichloropropane
- 1,3-Dichloropropane
- 2,2-Dichloropropane
- 1,1-Dichloro-1-propene
- Ethylbenzene
- Hexachloro-1,3-butadiene
- Isopropyl toluene
- Naphthalene
- Propylbenzene
- Styrene
- 1,1,1,2-Tetrachloroethane
- 1,1,2,2-Tetrachloroethane
- Tetrachloroethylene
- Toluene
- 1,2,3-Trichlorobenzene
- 1,2,4-Trichlorobenzene
- 1,1,1-Trichloroethane
- 1,1,2-Trichloroethane
- Trichloroethylene
- 1,2,3-Trichloropropane
- 1,2,4-Trimethylbenzene
- Mesitylene
- o-Xylene
- m-Xylene
- p-Xylene
- Cumene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Ozone 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
49.5 °F - closed cup - Solvent
flash_point_c
9.7 °C - closed cup - Solvent
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
79-01-6 + 96-18-4 + 107-06-2
79-00-5 + 98-82-8 + 78-87-5 + 630-20-6 + 106-93-4 + 67-66-3 + 120-82-1 + 75-25-2 + 96-12-8 + 75-09-2 + 79-34-5 + 79-01-6 + 96-18-4 + 71-43-2 + 107-06-2 + 108-88-3 + 75-35-4 + 67-56-1
79-01-6 + 107-06-2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?