Merck
47932
EPA 502/524.2 VOC Mix
200 μg/mL each component in methanol, analytical standard
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
EPA 502.2,524.1,524.2
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type calibration
packaging
ampule of 1 mL
concentration
200 μg/mL each component in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
General description
EPA 502/524.2 VOC Mix can be used for identifying and quantifying volatile halogenated organics and other volatile organics in drinking water. The analyst may be better equipped to choose between gas chromatography (GC) with a selective detector or gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) or high performance liquid chromatography (HPLC) as a preferred method of quantification. For US only, for EU: Cat. No. 32813.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analyt
Popis
  • Benzene
  • Bromobenzene
  • Bromochloromethane
  • Bromodichloromethane
  • Bromoform
  • Bromomethane
  • Butylbenzene
  • sec-Butylbenzene
  • tert-Butylbenzene
  • Carbon tetrachloride
  • Chloroethane
  • Chloroform
  • Chloromethane
  • 2-Chlorotoluene
  • 4-Chlorotoluene
  • Dibromochloromethane
  • 1,2-Dibromo-3-chloropropane
  • 1,2-Dibromoethane
  • Dibromomethane
  • 1,2-Dichlorobenzene
  • 1,3-Dichlorobenzene
  • 1,4-Dichlorobenzene
  • Dichlorodifluoromethane
  • 1,1-Dichloroethane
  • 1,2-Dichloroethane
  • 1,1-Dichloroethylene
  • cis-1,2-Dichloroethylene
  • trans-1,2-Dichloroethylene
  • Dichloromethane
  • 1,2-Dichloropropane
  • 1,3-Dichloropropane
  • 2,2-Dichloropropane
  • 1,1-Dichloro-1-propene
  • cis-1,3-Dichloropropene
  • trans-1,3-Dichloropropene
  • Ethylbenzene
  • Hexachloro-1,3-butadiene
  • Naphthalene
  • Propylbenzene
  • Styrene
  • 1,1,1,2-Tetrachloroethane
  • 1,1,2,2-Tetrachloroethane
  • Tetrachloroethylene
  • Toluene
  • 1,2,3-Trichlorobenzene
  • 1,1,1-Trichloroethane
  • 1,1,2-Trichloroethane
  • Trichloroethylene
  • Trichlorofluoromethane
  • 1,2,3-Trichloropropane
  • 1,2,4-Trimethylbenzene
  • Vinyl chloride
  • 1,2,4-Trichlorobenzene
  • Cumene
  • 1,3,5-Trimethylbenzene solution
  • o-Xylene
  • p-Cymene
  • m-Xylene
  • p-Xylene
Zobrazit všechny (59)
signalword
Danger
flash_point_f
closed cup
flash_point_c
closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
75-25-2 + 75-01-4 + 98-82-8 + 71-43-2 + 67-56-1
CAS No.
79-01-6 + 107-06-2
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)