96355
4,4′-Methylenebis(cyclohexylamine)
analytical standard
Synonyma:
4,4′-Diaminodicyclohexylmethane
About This Item
Doporučené produkty
grade
analytical standard
Quality Level
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 38 °C)
assay
≥94.0% mixed isomers basis (GC)
technique(s)
HPLC: suitable
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC1CCC(CC1)CC2CCC(N)CC2
InChI
1S/C13H26N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h10-13H,1-9,14-15H2
InChI key
DZIHTWJGPDVSGE-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
318.2 °F - closed cup
flash_point_c
159 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)