Přeskočit na
D93856
Diethylenetriamine
99%, liquid, suitable for synthesis, ReagentPlus®
Synonyma:
2,2′-Diaminodiethylamine, 2,2′-Iminodiethylamine, Bis(2-aminoethyl)amine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
544,00 Kč
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 070,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 680,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 470,00 Kč
18 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
25 300,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(NH2CH2CH2)2NH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
103.17
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-865-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605314
Assay:
99%
Bp:
199-209 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.08 mmHg ( 20 °C)
544,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Diethylenetriamine, ReagentPlus®, 99%
vapor density
3.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
676 °F
expl. lim.
6.7 %
dilution
(for general lab use)
refractive index
n20/D 1.484 (lit.)
bp
199-209 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
NCCNCCN
InChI
1S/C4H13N3/c5-1-3-7-4-2-6/h7H,1-6H2
InChI key
RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N
General description
Diethylenetriamine (DETA), a secondary amine, is synthesized from ethanol. Its ability to capture carbon monoxide from aqueous solutions has been studied. The toxicity of DETA has been assessed. The coupling reaction of DETA with carboxyl-terminated magnetic particles has been analyzed.
Application
Diethylenetriamine has been used as a curing agent for diglycidyl ether of bisphenol-A epoxy resin nanofluids.[1] It may be used in the preparation of 2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-c]pyrrolo[1,2-a]pyrazine and 8-methyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-c]pyrrolo[1,2-a]pyrazine.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
518518.03274P45907
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
99%
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
99%
form
liquid
form
-
form
liquid
form
solid
autoignition temp.
676 °F
autoignition temp.
676 °F
autoignition temp.
325 °C
autoignition temp.
-
density
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
density
-
refractive index
n20/D 1.484 (lit.)
refractive index
n20/D 1.483-1.485, n20/D 1.484 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylenetriamine
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?