118184
5-Amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethylamine, mixture of cis and trans
≥99%
Synonyma:
Isophorone diamine
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥99%
refractive index
n20/D 1.488 (lit.)
bp
247 °C (lit.)
mp
10 °C (lit.)
density
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)CC(N)CC(C)(CN)C1
InChI
1S/C10H22N2/c1-9(2)4-8(12)5-10(3,6-9)7-11/h8H,4-7,11-12H2,1-3H3
InChI key
RNLHGQLZWXBQNY-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.