Přeskočit na
32950
4,4′-Diaminodiphenylmethane
≥97.0% (GC)
Synonyma:
4,4′-Methylenedianiline, MDA
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
860,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
905,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 100,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H14N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
198.26
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-974-4
Beilstein/REAXYS Number:
474706
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
860,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
mp
88-92 °C
solubility
water: soluble
SMILES string
Nc1ccc(Cc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C13H14N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8H,9,14-15H2
InChI key
YBRVSVVVWCFQMG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
4,4′-diaminodiphenylmethane acts as a bidentate-bridging ligand, forming hydrogen bonds with its amine hydrogen atoms, and also participates in several non-covalent interactions.
Application
4,4′-Diaminodiphenylmethane was employed:
  • as dummy template for bisphenols imprinting[1]
  • in the synthesis of amino modified multi-walled carbon nanotubes/polydimethylsiloxane[2]
  • as curing agent to study the kinetics of formation of epoxy resin composites
  • in rubber industry as an epoxyresin hardener[3]
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
768549673831640
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥97.0% (H-NMR)
assay
≥95.0% (H-NMR)
assay
-
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
88-92 °C
mp
-
mp
-
mp
88-92 °C
Gene Information
mouse ... Slc6a2(20538)
rat ... Slc6a3(24898), Slc6a4(25553)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4,4′-Diaminodiphenylmethane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1
target_organs
Liver, Liver,eye - retina
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
429.8 °F - closed cup
flash_point_c
221 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
101-77-9
CAS No.
101-77-9
CAS No.
101-77-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?