Přejít k obsahu
X1202
m-Xylylenediamine
99%
Synonyma:
1,​3-​Benzenedimethanamine, m-XDA, 1,3-Bis(aminomethyl)benzene, α,α′-Diamino-m-xylene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H4(CH2NH2)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
136.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-032-5
Beilstein/REAXYS Number:
1099911
MDL number:
Assay:
99%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
15 mmHg ( 145 °C)
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.571 (lit.)
bp
265 °C/745 mmHg (lit.)
density
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
NCc1cccc(CN)c1
InChI
1S/C8H12N2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5-6,9-10H2
InChI key
FDLQZKYLHJJBHD-UHFFFAOYSA-N
Application
m-Xylylenediamine can be used:
  • As a monomer for the synthesis of poly(vinylogous urethane) vitrimers.
  • As a starting material for the synthesis of carbamate-protected multisubstituted bis-guanidine.
  • For the synthesis of polyamides by catalytic dehydrogenation with diols.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
supp_hazards
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
235.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
113 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)