805748
Endfitting with fixed 10 μm frit for all 7.5 mm I.D. TSKgel® stainless steel columns
stainless steel, pkg of 1 ea
Synonyma:
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
Doporučené produkty
material
stainless steel
product line
TSKgel®
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Tosoh 05748
technique(s)
HPLC: suitable
pore size
10 μm
Related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)