58264
Column Frits
diam. 1/4 in., porosity 2 μm
About This Item
Doporučené produkty
description
for Conventional Column Hardware (compression style)
packaging
pkg of 10 ea
diam.
1/4 in.
thickness
0.39 in.
pore size
2 μm porosity
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)