Přejít k obsahu
818545
Endfitting w/ Fixed 2 μm Frit for 2 mm ID SS TSKgel® Columns
stainless steel frit, pkg of 1 ea
Synonyma:
TSKgel® Hardware and Accessories
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Pore size:
2 μm
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
stainless steel frit
product line
TSKgel®
mol wt
All molecule sizes
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Tosoh 18545
technique(s)
HPLC: suitable
pore size
2 μm
compatibility
Tosoh 2 mm ID SS TSKgel Columns
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)