Merck
55079
Upchurch Biocompatible Precolumn Filter
pore size 0.5 μm, pkg of 1 ea
Synonyma:
HIGH PRESSURE INLINE FILTER, 0.5UM, EA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
PEEK frit and body, stainless steel holder
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
A-431, Upchurch Scientific, Inc
pore size
0.5 μm
General description
In-line installation. Stainless steel body with inert polyetherether-ketone (PEEK) end fittings. Choose either a 0.5 μm or 2 μm PEEK frit in one endfitting.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)