Přejít k obsahu
818255
Endfitting with fixed 1 μm frit for TSKgel® Super Series RP and SuperH2 Columns
stainless steel frit, pore size 1 μm, pkg of 1 ea
Synonyma:
TSKgel® Hardware and Accessories
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Pore size:
1 μm
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
stainless steel frit
product line
TSKgel®
mol wt
All molecule sizes
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Tosoh 18255
technique(s)
HPLC: suitable
pore size
1 μm
compatibility
Tosoh TSKgel® Super Series columns
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)