Hlavní dokumenty
78077
Supelco
2,7-Dihydroxynaphthalene
analytical standard
Synonyma:
2,7-Naphthalenediol
About This Item
Lineární vzorec:
C10H6(OH)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
160.17
Beilstein/REAXYS Number:
2042383
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.21
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
185-190 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1ccc2ccc(O)cc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-3-1-7-2-4-10(12)6-8(7)5-9/h1-6,11-12H
InChI key
DFQICHCWIIJABH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)