Přeskočit na
124737
Glycolic acid
99%, solid, ReagentPlus®
Synonyma:
Hydroxyacetic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 320,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 590,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 500,00 Kč
12 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
71 800,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HOCH2COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
76.05
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021303
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-180-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1209322
Assay:
99%
Form:
solid
1 320,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Glycolic acid, ReagentPlus®, 99%
vapor pressure
0.00093 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
solid
pH
2 (20 °C, 50 g/L)
bp
(169 °C 336 °F at 998 hPa)
mp
75-80 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
density
(1,26 g/cm3 at 20 °C - OECD Test Guideline 109)
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
SMILES string
OCC(O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
InChI key
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
General description
Glycolic acid (Hydroxyacetic acid) is an α-hydroxy acid. Glycolic acid solutions having concentration of 70% and pH range of 0.08 to 2.75 are widely employed as superficial chemical peeling agents.[1] Various oligomers or polymers of lactic and/or glycolic acid (low molecular weight) have been prepared.[2] Glycolic acid can be determined via plant tissue coupled flow injection chemiluminescence biosensors, which can be used both as a plant-tissue based biosensor and chemiluminescence flow sensor.
Application
Glycolic acid (Hydroxyacetic acid) has been used in the preparation of PLGA-PEG-PLGA copolymer (PLGA = poly(lactic/glycolic, PEG = polyethylene glycol).[3]
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHR142794815G8284
Glycolic Acid Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1427
Glycolic Acid
Glycolic acid certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
94815
Glycolic acid
assay
99%
assay
-
assay
-
assay
≥98.0% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
form
solid
form
-
form
-
form
powder or crystals
pH
2 (20 °C, 50 g/L)
pH
-
pH
-
pH
2 (25 °C, 50 g/L)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
vapor pressure
0.00093 hPa ( 25 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycolic acid
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
>572.0 °F - (decomposition)
flash_point_c
> 300 °C - (decomposition)
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?