Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 524,00 Kč |
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 070,00 Kč |
O této položce
524,00 Kč
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
185-190 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc2ccc(O)cc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-3-1-7-2-4-10(12)6-8(7)5-9/h1-6,11-12H
InChI key
DFQICHCWIIJABH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 98% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 98% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 185-190 °C (lit.) | mp 223-225 °C (lit.) | mp 180-184 °C (lit.) | mp 259-261 °C (dec.) (lit.) |
| form powder | form solid | form - | form powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,7-Dihydroxynaphthalene
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?