Merck
283746
4-(Aminomethyl)benzoic acid
97%, for peptide synthesis
Synonyma:
PAMBA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
H2NCH2C6H4CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
151.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
200-297-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1100606
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
4-(Aminomethyl)benzoic acid, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
≥300 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
NCc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
InChI key
QCTBMLYLENLHLA-UHFFFAOYSA-N
Application
4-(Aminomethyl)benzoic acid (PAMBA) can be used in the synthesis of:
  • Cobalt carboxy phosphonates.
  • Apoptozole (Az), which has cellular potency to promote membrane trafficking of mutant cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) chloride channel activity.
  • Cyclopeptide composed of L-glutamic acid and 3-aminobenzoic acid that can be used as receptors for a variety of cations and anions.
  • A bioactive peptide which has potent GPR54 (a G protein-coupled receptor) agonistic activity.
Other Notes
4-(Aminomethyl)benzoic acid is also an antihemorrhagic agent, which is used for the treatment of internal haemorrhage.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)