O této položce
Lineární vzorec:
C10H6(OH)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
160.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-487-4
Beilstein/REAXYS Number:
2044951
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
97%
form
powder
mp
259-261 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Oc1cccc2c(O)cccc12
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1-6,11-12H
InChI key
BOKGTLAJQHTOKE-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,5-Dihydroxynaphthalene
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?