Hlavní dokumenty
59273
Filter Element for SSI Filter Unit
Precolumn, pore size 0.5 μm
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
material
stainless steel
packaging
pkg of 10 ea
pore size
0.5 μm
General description
Select 0.5 μm or 2.0 μm stainless steel filter elements for your SSI High Pressure Filter Unit.
Legal Information
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
replacement part
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.