Merck
803410
Low Dead Volume (0.5 μm) HPLC PreColumn Filter
Stainless Steel Frit, pkg of 1 ea
Synonyma:
TSKgel® Hardware and Accessories
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
40161807
NACRES:
NB.21
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Low Dead Volume Precolumn Filter with 0.5 μm Stainless Steel Frit, pkg of 1 ea
material
stainless steel
product line
TSKgel®
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Tosoh 03410
technique(s)
HPLC: suitable
General description
Low Dead Volume Precolumn Filter with 0.5 μm Stainless Steel Frit can be used to protect the TSKgel columns. When working with columns that contain smaller than 5 μm particles, Tosoh Bioscience suggests the installation of a pre-column filter in front of the (guard) column to avoid clogging the top frit. In addition, when suspecting debris from the breakdown of pump seals, it is beneficial to use a pre-injector membrane filter to prevent any particulates from reaching the injector and/or (guard) column.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)