Přeskočit na
432628
α-Terpineol
90%, technical grade
Akční nabídka
Synonyma:
alpha-Terpineol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Utratit 10 750 Kč – Ušetřit 5 %; Utratit 15 250 Kč – Ušetřit 10 %; Utratit 28 000 Kč – Ušetřit 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
50 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 110,00 Kč
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 360,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H18O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
154.25
UNSPSC Code:
12352212
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-986-8
Beilstein/REAXYS Number:
2325137
MDL number:
Assay:
90%
3 110,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical grade
Quality Segment
assay
90%
refractive index
n20/D 1.482 (lit.)
bp
217-218 °C (lit.)
mp
31-35 °C (lit.)
density
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC1=CC[C@H](CC1)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3
InChI key
WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
General description
α-Terpineol is a monoterpene alcohol. It is one of the components responsible for the antifungal activity in Melaleuca alternifolia (tea tree) essential oil. The reaction rate constant of α-terpineol with the OH radical and ozone was found to be (1.9±0.5)×10-10cm3 molecule-1s-1 and (3.0±0.2)×10-16cm3 molecule-1s-1, respectively.
Application
  • a-Terpineol, a natural monoterpene: A review of its biological properties: This review article explores the wide range of biological activities of a-terpineol, including antimicrobial, anti-inflammatory, and anticancer properties, providing a comprehensive overview of its therapeutic potential (C Khaleel, N Tabanca, G Buchbauer, 2018).
  • Production, properties, and applications of a-terpineol: Discusses the production methods, physical and chemical properties, and various industrial applications of a-terpineol, highlighting its importance in food and bioprocess technologies (A Sales et al., 2020).
  • Antifungal activity of citral, octanal and a-terpineol against Geotrichum citri-aurantii: This article examines the effectiveness of a-terpineol, along with other compounds, in inhibiting the growth of a fungal pathogen affecting citrus fruits, showcasing its potential as a natural fungicide (H Zhou et al., 2014).
Other Notes
Optical rotation varies with isomer mix.
remainder γ-isomer
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHL89872CRM4042804899
α-Terpineol phyproof® Reference Substance
PHL89872
α-Terpineol
α-Terpineol analytical standard
Supelco
04899
α-Terpineol
description
90%, technical grade
description
phyproof® Reference Substance
description
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL
description
analytical standard
assay
90%
assay
≥90.0% (GC)
assay
-
assay
≥95.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
100
bp
217-218 °C (lit.)
bp
217-218 °C (lit.)
bp
-
bp
217-218 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.482 (lit.)
refractive index
n20/D 1.482 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.482 (lit.)
density
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
31-35 °C (lit.)
mp
31-35 °C (lit.)
mp
-
mp
31-35 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Terpineol
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
195.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
91 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?