Přejít k obsahu
59269
SSI High Pressure Precolumn Filter
10-32 Valco compatible thread
Synonyma:
COLUMN PREFILTER, CPI FITTING,0.5UM, EA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41115700
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
packaging
pkg of 1 ea
fitting
10-32 Valco compatible thread
General description
In-line installation. The 316 stainless steel filter disc (0.5 μm pores) is easily replaced without removing the column end fitting. For 1/16 in. tubing. Maximum operating pressure: 15,000 psi (1,054 kg/cm2).
Legal Information
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)