Přeskočit na
375683
Tetraethylenepentamine pentahydrochloride
98%
Synonyma:
TEPA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 380,00 Kč
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 610,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HN(CH2CH2NHCH2CH2NH2)2·5HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
371.61
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
1 380,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
powder
mp
280 °C (dec.) (lit.)
functional group
amine
SMILES string
Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.NCCNCCNCCNCCN
InChI
1S/C8H23N5.5ClH/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10;;;;;/h11-13H,1-10H2;5*1H
InChI key
VGICAQBLDJAGSJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Tetraethylenepentamine pentahydrochloride is reported as copper-chelating agent. Regeneration of pancreatic endocrine cells in rats maintained on a copper-deficient diet containing tetraethylenepentamine pentahydrochloride has been reported. It is a high affinity copper and zinc chelator.
Tetraethylenepentamine pentahydrochloride (TETRAEN) is an amine salt having five amine groups, which have catalytic roles in various reactions.
Application
Tetraethylenepentamine pentahydrochloride is suitable for in vitro translation, using promega′s flexi rabbit reticulocyte lysate kit.
Tetraethylenepentamine pentahydrochloride (TETRAEN) has been employed as polyamine catalyst for the bisulfite reaction of cytosine.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
T11509294667373210
description
98%
description
technical grade
description
97%
description
The HDL Receptor SR-BI Inhibitor, BLT-1, also referenced under CAS 321673-30-7, controls the biological activity of HDL Receptor SR-B. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
assay
98%
assay
≥30%
assay
97%
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
280 °C (dec.) (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
mp
-
mp
-
form
powder
form
viscous liquid
form
-
form
solid
functional group
amine
functional group
amine
functional group
aldehyde
functional group
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)