58978
SUPELCOSIL™ LC-18-DB (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 3.3 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
SUPELCOSIL™ LC-18-DB HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 3.3 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L1
Quality Level
feature
endcapped
manufacturer/tradename
SUPELCOSIL™
extent of labeling
11.0% Carbon loading
parameter
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
3.3 cm × 4.6 mm
surface area
170 m2/g
surface coverage
surface coverage 3.1 μmol/m2
matrix
silica gel, spherical particle platform
matrix active group
C18 (octadecyl) phase
particle size
3 μm
pore size
120 Å
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
Application
Legal Information
related product
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?