HPLC method details, including compound elution order, mobile phase composition, and detector wavelength are listed in the Certificate of Analysis for this product.
Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 530,00 Kč |
O této položce
1 530,00 Kč
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
concentration
in methanol: water (3:2) (varied conc.)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
compatibility
use to QA hydrophobic reversed phase columns
format
multi-component solution
storage temp.
2-30°C
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description certified reference material, in methanol: water (3:2) (varied conc.) | description certified reference material, 500 μg/mL in dichloromethane | description certified reference material, 1 % (w/w) each component in octane | description certified reference material, bottle of 100 mL |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution |
| grade TraceCERT®, certified reference material | grade TraceCERT®, certified reference material | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| CofA current certificate can be downloaded | CofA current certificate can be downloaded | CofA current certificate can be downloaded | CofA current certificate can be downloaded |
| compatibility use to QA hydrophobic reversed phase columns | compatibility - | compatibility - | compatibility - |
Analyt
- Acetophenone 7 μg/mL
- Benzene 750 μg/mL
- Toluene 775 μg/mL
- Uracil 7 μg/mL
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 1
Cílové orgány
Eyes,Central nervous system
Co se děje?
WGK 2
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
71-43-2 + 67-56-1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
-
Avrei bisogno di sapere l’ordine di eluizione dei composti e se l’eluizion è isocratica e in che percentuale. Avrei bisogno inoltre di conoscere la lunghezza d’onda a cui effettuare l’analisi. Grazie