58230-U
SUPELCOSIL™ LC-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonyma:
Reversed Phase LC-18 Column
About This Item
Doporučené produkty
product name
SUPELCOSIL™ LC-18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L1
product line
SUPELCOSIL™
feature
endcapped
packaging
1 ea of
extent of labeling
11.0% carbon loading
parameter
≤70 °C temp. limit
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
15 cm × 4.6 mm
surface area
170 m2/g
surface coverage
surface coverage 3.1 μmol/m2
matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
matrix active group
C18 (octadecyl) phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å
pH
2-7.5
compatibility
for use with OPA-AA
separation technique
reversed phase
Application
guard cartridge
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Protokoly
Amino Acid Analysis is the suitable tool for precise determination of protein quantities but also provides detailed information regarding the relative amino.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.