Přejít k obsahu
58842
SUPELCOSIL LC-DP (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonyma:
SUPELCOSIL LC-DP 5UM 25CMX4.6MM HPLC COLUMN
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
25 cm × 4.6 mm
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
phenyl, phenyl phase
Pore size:
120 Å pore size
Matrix:
silica gel, spherical particle platform
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
SUPELCOSIL LC-DP HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L11
Quality Segment
feature
endcapped
manufacturer/tradename
SUPELCOSIL
extent of labeling
6% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range, 400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
surface area
170 m2/g
surface coverage
surface coverage 2.4 μmol/m2
matrix
silica gel, spherical particle platform
matrix active group
phenyl, phenyl phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å pore size
pH range
2-7.5
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
Contains a diphenyl bonded phase, which gives greater selectivity for aromatic groups compared to alkyl-type bonded phases.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SUPELCOSIL LC-DP HPLC Column
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)