58297
SUPELCOSIL™ LC-8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Doporučené produkty
product name
SUPELCOSIL™ LC-8 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L7
feature
endcapped
manufacturer/tradename
SUPELCOSIL™
extent of labeling
6.0% carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
surface area
170 m2/g
surface coverage
surface coverage 3.2 μmol/m2
matrix
silica gel, spherical particle platform
matrix active group
C8 (octyl) phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å
pH range
2-7.5
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
Legal Information
Application
Related product
guard cartridge
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
application for air monitoring, application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.